Thermo Scientific Chemicals

1-Méthylpipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Référence: L03398.36
500 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

1-Méthylpipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Référence: L03398.36
500 g, Each
Quantité
Référence: L03398.36
également connu sous le numéro L03398-36
Prix (EUR)
Quantité
-

Identifiants chimiques

CAS
626-67-5
IUPAC Name
hydrogen 1-methylpiperidine chloride
Molecular Formula
C6H14ClN
InChI Key
QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES
[H+].[Cl-].CN1CCCCC1
Appearance (Color)
Clear colorless to yellow
Form
Liquid
Assay (GC)
>98.5%
Refractive Index
1.4360-1.4390 @ 20?C

Description

1-Methylpiperidine is a reactant for sp3 C-H Bond activation with ruthenium(II) catalysts and C(3)-alkylation of cyclic amines, One-pot synthesis of Z-cinnamic acids. It is used in the synthesis of Unsymmetrical ureas, Antibacterial imidazolium, pyrrolidinium, and piperidinium salts, C1-C16 segment of goniodomin A via palladium-catalyzed organostannane thioester coupling.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La 1-méthylpipéridine est un réactif pour l’activation des liaisons sp3 C-H avec les catalyseurs ruthénium(II) et l’alkylation C(3) des amines cycliques, la synthèse monotope des acides cinnamiques Z. Elle est utilisée dans la synthèse des urées non symétriques, de l’imidazolium antibactérien, des sels pyrrolidinium et pipéridinium, segment C1-C16 de la goniodomine A via le couplage de thioester organostannique catalysé par le palladium.

Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.

Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone.
RUO – Research Use Only

Figures

Documentation et téléchargements

Certificats

    Foire aux questions (FAQ)

    Citations et références

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sécurité et manipulation


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Flammable liquids
    Category 2
    Acute oral toxicity
    Category 4
    Acute Inhalation Toxicity - Dusts and Mists
    Category 4
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 1
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 1
    Label Elements
    Signal Word

    Danger

    Hazard Statements

    H302 + H332 - Harmful if swallowed or if inhaled

    H314 - Causes severe skin burns and eye damage

    Physical Hazards

    H225 - Highly flammable liquid and vapor

    Precautionary Statements

    P301 + P312 - IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell

    P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

    P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking

    P240 - Ground and bond container and receiving equipment

    P280 - Wear eye protection/ face protection

    P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

    P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

    P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician