Thermo Scientific Chemicals

2,2-di-n-propylacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Référence: L08847.06
5 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

2,2-di-n-propylacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Référence: L08847.06
5 g, Each
Quantité
Référence: L08847.06
également connu sous le numéro L08847-06
Prix (EUR)
Quantité
-

Identifiants chimiques

CAS
2430-27-5
Assay (GC)
≥96.0%
Appearance (Color)
White
Form
Crystals or powder or crystalline powder or fused solid
Melting Point (clear melt)
120.0-130.0?C

Description

It is employed as an antiepileptic drug. It is hydrolyzed quickly to VPA in vivo, but has intrinsic anticonvulsant activity. Also a reactant used in the synthesis of mutual prodrugs containing bio-cleavable and drug releasable disulfide linkers.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Il est utilisé comme médicament antiépileptique. Il est rapidement hydrolysé en VPA in vivo, mais a une activité anticonvulsive intrinsèque. Également un réactif utilisé dans la synthèse de promédicaments communs contenant des marqueurs disulfures bioclivables et de médicaments.

Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Insoluble dans l’eau.

Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
RUO – Research Use Only

Figures

Documentation et téléchargements

Certificats

    Foire aux questions (FAQ)

    Citations et références

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sécurité et manipulation


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Acute oral toxicity
    Category 4
    Label Elements
    Signal Word

    Warning

    Hazard Statements

    H302 - Harmful if swallowed

    Precautionary Statements

    P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

    P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

    P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell