Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD34 Antibodies

          Invitrogen

          CD34 Monoclonal Antibody (RAM34), eBioscience™

          Advanced Verification
          88 Published Figures
          192 References
          View all (142) CD34 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD34 Monoclonal Antibody (RAM34), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (88)
          • Advanced Verification (1)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 89

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD34 Antibody (14-0341-82) in IHC

          Molecular neurobiology 2022 - Fig. 7 HDAC3 inhibition increases the presence of endoneural macrophages in C3 but not in wild-type mice. a Immunohistochemical staining in the brachial plexus nerves of CD34+ cells (fibroblasts) in red, F4/80+ cells (endoneural macrophage) in green, and the nucleus of cells are stained with DAPI in blue. Scale bars: 100 mum. A white dashed oval encompasses the region of the sections analyzed. To the right ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody

          Product Details

          14-0341-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 49 publications 49 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-Dependent
          View 12 publications 12 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          View 9 publications 9 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 19 publications 19 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 102 publications 102 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Fish, Goat, Hamster, Human, Mouse, Reptile

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RAM34

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 700 
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_467210

          Product Specific Information

          Description: The RAM34 monoclonal antibody reacts with mouse CD34, also known as mucosialin. It has been reported that the RAM34 antibody can be used to detect CD34+Sca-1+c-Kit+ cells. CD34 is a highly glycosylated (approximately 90-120 kDa) member of the sialomucin family and is expressed by capillary endothelial cells, bone marrow stroma, and a small subpopulation of mouse bone marrow cells. RAM34 has been used to purify mouse hematopoietic stem cells (HSC) to near homogeneity. CD34 expressed on endothelial cells is a ligand for CD62L and plays a role in adhesion. Simultaneous staining of mouse bone marrow cells with a cocktail of antibodies to lineage markers (CD3, CD11b, Ly6G, TER-119 and CD45R/B220) reveals a subset of cells that stain with the RAM34 antibody and express undetectable to low levels of the indicated lineage markers.

          Applications Reported: This RAM34 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunohistology staining of frozen tissue sections (acetone-fixed only, not formalin-fixed), and immunohistology staining of paraffin embedded tissue sections.

          Applications Tested: This RAM34 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. (Fluorochrome-conjugated RAM34 is recommended for use in flow cytometry).

          Note: When staining with the RAM34 antibody an incubation time of 90 minutes is recommended to obtain the optimal signal to noise ratio.

          For more detailed information on staining with RAM34, please refer to Ema et al., listed under References.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD34 is a highly glycosylated monomeric with a molecular weight range of 111-115 kDa surface protein that is present on many stem cell populations. CD34 is a stem cell marker although its expression on human hematopoietic stem cells is reversible. CD34 may serve as a surface receptor that undergoes receptor-mediated endocytosis and regulates adhesion, differentiation and proliferation of hematopoietic stem cells and other progenitors. CD34 expression is likely to represent a specific state of hematopoietic development that may have altered adhering properties with expanding and differentiating capabilities in both in vitro and in vivo conditions. CD34 is possibly an adhesion molecule with a putative role for mediating the attachment of stem cells to the bone marrow extracellular matrix or directly to stromal cells. Further, CD34 could act as a scaffold for the attachment of lineage specific glycans, allowing stem cells to bind to lectins expressed by stromal cells or other marrow components. CD34 is thought to have a role in presenting carbohydrate ligands to selectins. The intracellular chain of the CD34 antigen is a site of phosphorylation by activated protein kinase C suggesting a putative role in signal transduction. Diseases associated with CD34 dysfunction include dermatofibrosarcoma and neurofibroma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD34; cluster designation 34; Hematopoietic progenitor cell antigen CD34; Mucosialin; RP11-328D5.2

          View more View less

          Gene Aliases: AU040960; Cd34

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q64314

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12490

          View more View less

          Function(s)
          transcription factor binding carbohydrate binding sulfate binding cell adhesion molecule
          Process(es)
          tissue homeostasis endothelial cell proliferation cell adhesion regulation of blood pressure negative regulation of gene expression single organismal cell-cell adhesion hemopoiesis negative regulation of blood coagulation negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of interleukin-10 production paracrine signaling positive regulation of odontogenesis negative regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of angiogenesis leukocyte migration hematopoietic stem cell proliferation positive regulation of transforming growth factor beta production positive regulation of granulocyte colony-stimulating factor production extracellular exosome assembly negative regulation of cellular response to heat negative regulation of cellular response to hypoxia negative regulation of interleukin-2 secretion positive regulation of glial cell-derived neurotrophic factor secretion negative regulation of neuron death positive regulation of vasculogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0