Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Glucose Dehydrogenase Antibodies

          Rockland

          Glucose Dehydrogenase Polyclonal Antibody

          View all (4) Glucose Dehydrogenase antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Glucose Dehydrogenase Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Glucose Dehydrogenase Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Glucose Dehydrogenase Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Glucose Dehydrogenase Antibody (200-101-214S) in WB

          Rockland Goat anti Glucose Dehydrogenase antibody (100-101-214 lot 6454) was used to detect purified Glucose Dehydrogenase under reducing (R) and non-reducing (NR) conditions. Reduced samples of purified target proteins contained 4% BME and were boiled for 5 minutes. Samples of ~1ug of protein per lane were run by SDS-PAGE. Protein was transferred to nitrocellulose and probed with 1:3000 dilution of primary... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Glucose Dehydrogenase Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          200-101-214S

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1:5,000-1:25,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:500-1:3,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bacteria

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Glucose Dehydrogenase [Bacillus species]

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Ion-exchange chromatography

          Storage buffer

          0.02M potassium phosphate, pH 7.2, with 0.15M NaCl

          Contains

          0.01% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Store vial at 4° C prior to restoration. For extended storage aliquot contents and freeze at -20° C or below. Avoid cycles of freezing and thawing. Centrifuge product if not completely clear after standing at room temperature. This product is stable for several weeks at 4° C as an undiluted liquid. Dilute only prior to immediate use.

          Anti-GLUCOSE DEHYDROGENASE is an IgG fraction antibody purified from monospecific antiserum by a multi-step process which includes delipidation, salt fractionation and ion exchange chromatography followed by extensive dialysis against the buffer stated above. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Goat Serum as well as purified and partially purified Glucose Dehydrogenase [Bacillus species]. Cross reactivity against Glucose Dehydrogenase from other sources is unknown.

          Target Information

          Glucose Dehydrogenase catalytic activity: D-glucose + NAD(P)+ = D-glucono-1,5-lactone + NAD(P)H.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0