Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Secondary Antibodies ›
          • Goat anti-Rabbit IgG Secondary Antibodies

          Invitrogen

          Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP

          33 Published Figures
          View all (245) Goat anti-Rabbit IgG antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (33)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 36

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (32460) in WB

          Western blot analysis was performed on membrane enriched extracts (30 µg lysate) of K562 (Lane 1) and PC-3 (Lane 2). The blots were probed with Anti-Cyclophilin B Rabbit Polyclonal Antibody (Product # TAB1002, 0.5 µg/mL) and detected using Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP (Product # 32460) at dilutions 1:500 (Fig. 1), 1:2,000 (Fig. 2) and 1:5,000 (Fig. 3). A 23 kDa band corresponding to Cy... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody in Immunoprecipitation (IP)

          Product Details

          32460

          Applications
          Tested Dilution

          Western Blot (WB)

          1:500-1:5,000

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:6-1:60

          ELISA (ELISA)

          1:60-1:500
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Rabbit

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Secondary Antibody

          Immunogen

          Purified Rabbit IgG, whole molecule

          Conjugate

          HRP HRP HRP
          • Alexa Fluor 488-10 nm colloidal gold
          • Alexa Fluor 488-5 nm colloidal gold
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 594 
          • Alexa Fluor Plus 680 
          • AP
          • Biotin 
          • DyLight 350
          • DyLight 405
          • DyLight 488
          • DyLight 550
          • DyLight 594
          • DyLight 633
          • DyLight 650
          • DyLight 680
          • DyLight 800 4X PEG
          • FITC
          • PE-Cyanine5.5
          • TRITC
          • Unconjugated
          • WesternDot 625
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.01 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with proprietary stabilizer

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1185567

          Target

          IgG

          Antibody Form

          Whole Antibody

          Product Specific Information

          This antibody may cross-react with immunoglobulins from other species.

          Working dilutions for Western blotting using SuperSignal West Substrates:
          SuperSignal West Pico Substrate - 1:250-1:1250
          SuperSignal West Dura Substrate - 1:600-1:3000
          SuperSignal West Femto Substrate - 1:1250-1:6000
          ECL Western Blotting Substrate - 1:20-1:125

          Target Information

          Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          View product citations for antibody 32460 on CiteAb

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline