Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • LIPA Antibodies

          Fabgennix

          LIPA Polyclonal Antibody, FITC

          View all (12) LIPA antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LIPA Polyclonal Antibody, FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          LIPA Polyclonal Antibody, FITC

          Product Details

          LIPA-FITC

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to amino acids within region 200-250 on Human Lysosomal acid lipase protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5-1.5 mg/mL

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          proprietary buffer with 20% glycerol, 0.5% BSA

          Contains

          0.01% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Quantity: 100 µg IgG per vial

          Target Information

          This gene encodes lipase A, the lysosomal acid lipase (also known as cholesterol ester hydrolase). This enzyme functions in the lysosome to catalyze the hydrolysis of cholesteryl esters and triglycerides. Mutations in this gene can result in Wolman disease and cholesteryl ester storage disease. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Acid cholesteryl ester hydrolase; cholesterol ester hydrolase; Cholesteryl esterase; Diacylglycerol lipase; Lipase A; lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase; lysosomal acid lipase; Lysosomal acid lipase/cholesteryl ester hydrolase; RP11-341B24.1; Sterol esterase; Triacylglycerol ester hydrolase; Triacylglycerol lipase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CESD; LAL; LIPA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P38571

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3988

          View more View less

          Function(s)
          sterol esterase activity lipase activity hydrolase activity hydrolase activity, acting on ester bonds carboxylic ester hydrolase activity
          Process(es)
          mitotic cell cycle cell morphogenesis retinoid metabolic process liver development endothelial cell proliferation response to dietary excess hematopoietic progenitor cell differentiation acute inflammatory response respiratory burst involved in inflammatory response glucose metabolic process glycolytic process lipid metabolic process fatty acid metabolic process neutral lipid metabolic process triglyceride metabolic process cholesterol biosynthetic process ATP biosynthetic process vitamin A metabolic process endocytosis inflammatory response mitochondrion organization lysosome organization small GTPase mediated signal transduction cholesterol metabolic process cell proliferation endosome to lysosome transport determination of adult lifespan lipid biosynthetic process response to cold response to xenobiotic stimulus gene expression cholesterol storage programmed cell death lipid catabolic process sterol metabolic process lipid storage hemopoiesis myeloid cell differentiation T cell differentiation cholesterol transport lung development defecation TOR signaling myeloid cell apoptotic process response to vitamin A cholesterol efflux response to lipid low-density lipoprotein particle clearance common myeloid progenitor cell proliferation T cell proliferation lipoprotein catabolic process regulation of membrane potential spleen development bone marrow development tissue remodeling multicellular organismal homeostasis homeostasis of number of cells homeostasis of number of cells within a tissue epithelial cell proliferation positive regulation of T cell receptor signaling pathway regulation of mitochondrial membrane potential lipid homeostasis adipose tissue development blood vessel endothelial cell differentiation macrophage homeostasis T cell apoptotic process fat cell proliferation triglyceride-rich lipoprotein particle clearance cell proliferation in bone marrow liver morphogenesis energy homeostasis lipid import into cell multicellular organismal-level chemical homeostasis response to rapamycin reactive oxygen species biosynthetic process adaptive thermogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline