Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD56 (NCAM) Antibodies

          Invitrogen

          CD56 Monoclonal Antibody (123C3)

          Advanced Verification
          10 References
          View all (158) CD56 (NCAM) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD56 Monoclonal Antibody (123C3)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          CD56 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD56 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD56 Antibody (MA5-16445) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Neural cell adhesion molecule 1 was performed using 70% confluent log phase IMR-32 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with CD56 Monoclonal Antibody (123C3) (Product # MA5-16445, MA5-16446) at 1:200 in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488 (Product # A32766), (1:2000), for 45 m... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD56 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD56 Antibody in Western Blot (WB)
          CD56 Antibody in Western Blot (WB)
          CD56 Antibody
          CD56 Monoclonal Antibody (123C3)

          Product Details

          MA5-16445

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:10
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          123C3

          Immunogen

          Small cell lung carcinoma
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2537960

          Product Specific Information

          Heat-mediated antigen retrieval using a sodium citrate buffer (pH 6.0) is recommended for the staining of paraffin sections. For FACS analysis, use 10 µL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 µL.

          Mouse anti Human CD56 antibody, clone 123C3 recognizes human neural cell adhesion molecule (NCAM), otherwise known as CD56.

          Target Information

          CD56, also known as neural cell adhesion molecule (NCAM), is a highly glycosylated transmembrane glycoprotein of the immunoglobulin family. It plays a crucial role in cell adhesion, migration, axonal growth, pathfinding, and synaptic plasticity. CD56 is ubiquitously expressed in the nervous system in isoforms ranging from 120-180 kDa and is involved in homotypic adhesion of neural cells. It mediates interactions by binding extracellular matrix components such as laminin and integrins, with polysialic modification reducing CD56-mediated adhesion. In the hematopoietic system, CD56 is expressed on natural killer (NK) cells and a subset of T cells known as NKT cells. It is also found on most neuroectodermal-derived cell lines, tissues, and neoplasms, including retinoblastoma, medulloblastoma, astrocytomas, and neuroblastoma. CD56 serves as a widely used neuroendocrine marker with high sensitivity for neuroendocrine tumors and ovarian granulosa cell tumors. Diseases associated with CD56 dysfunction include rabies and blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasms, highlighting its importance in both neural and immune system functions.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 145 kda neural cell adhesion molecule; antigen recognized by monoclonal antibody 5.1H11; CD-56; CD56; E NCAM; membrane glycoprotein; N CAM1; N-CAM; N-CAM-1; neural cell adhesion molecule; Neural cell adhesion molecule 1; neural cell adhesion molecule secreted isoform; neural cell adhesion molecule, NCAM; sCD56; sNCAM; soluble CD56; soluble NCAM; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD56; MSK39; NCAM; NCAM1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P13591

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4684

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity protein binding
          Process(es)
          epithelial to mesenchymal transition cell adhesion viral entry into host cell commissural neuron axon guidance regulation of semaphorin-plexin signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0