Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin Pan Type II Antibodies

          NeoBiotechnologies

          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) Monoclonal Antibody (34BE12)

          View all (36) Cytokeratin Pan Type II antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) Monoclonal Antibody (34BE12)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) Antibody (MSM3-446-P1) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of MeOH-fixed HeLa cells labeling Cytokeratin with Cytokeratin, HMW Mouse Monoclonal Antibody (34BE12) followed by Goat anti-Mouse IgG-CF488 (Green). The nuclear counterstain is Redot. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) Antibody in Western Blot (WB)
          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Cytokeratin, Basic (Type II or HMW) Monoclonal Antibody (34BE12)

          Product Details

          MSM3-446-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          0.25-0.5 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-2 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-2 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          34BE12

          Immunogen

          Solubilized keratin extract from human stratum corneum
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          Cytokeratin pan is part of a subfamily of intermediate filament proteins that are characterized by remarkable biochemical diversity, and represented in human epithelial tissues by at least 20 different polypeptides. Cytokeratins range in molecular weight between 40 kDa- 68 kDa, and an isoelectric pH between 4.9-7.8. The individual human cytokeratins are numbered 1 to 20. The various epithelia in the human body usually express cytokeratins which are not only characteristic of the type of epithelium, but also related to the degree of maturation or differentiation within an epithelium. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial malignancies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays. The composition of cytokeratin pairs vary with the epithelial cell type, stage of differentiation, cellular growth environment, and disease state. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 57kd keratin; 57kDa keratin; 58 kDa cytokeratin; 60-kDa keratin; 65 kDa cytokeratin; 67 kDa cytokeratin; CK 2e; CK-1; CK-2e; CK-2P; CK-3; CK-4; CK-5; CK-6A; CK-6D; CK-7; CK-72; CK-8; cytokeratin 1; cytokeratin 2; cytokeratin 3; cytokeratin 4; cytokeratin 5; cytokeratin 6A; cytokeratin 6C; cytokeratin 6D; Cytokeratin 7; cytokeratin 8; Cytokeratin endo A; Cytokeratin-1; Cytokeratin-2e; Cytokeratin-2P; Cytokeratin-3; Cytokeratin-4; Cytokeratin-5; Cytokeratin-6A; Cytokeratin-6D; Cytokeratin-7; Cytokeratin-72; Cytokeratin-8; Cytoskeletal 57 kDa keratin; cytoskeletal protein; epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types; epidermolytic hyperkeratosis 1; Epithelial keratin-2e; Hair alpha protein; intermediate filament protein; K7; K1; K2e; K2P; K3; K4; K5; K6A; K7; K72; K76; K8; keratin 1, type II; keratin 2 epidermis; keratin 2, type II; keratin 2p; keratin 3, type II; keratin 4, type II; keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types); keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types); keratin 5, type II; keratin 6, inner root sheath, 2; keratin 6A, , type II; keratin 6A, type II; keratin 7, type II; keratin 72, pseudogene; keratin 72, type II; keratin 76, type II; keratin 8, type II; keratin 86; keratin complex 2, basic, gene 1; keratin complex 2, basic, gene 17; keratin complex 2, basic, gene 35; keratin complex 2, basic, gene 4; keratin complex 2, basic, gene 5; keratin complex 2, basic, gene 6a; keratin complex 2, basic, gene 6c; keratin complex 2, basic, gene 7; keratin complex 2, basic, gene 8; keratin complex 2, gene 17; keratin complex 2, gene 6a; keratin K5; keratin protein K6irs; keratin type II; keratin, 55K type II cytoskeletal; keratin, epidermal type II, K6A; keratin, simple epithelial type I, K7; Keratin, type II cytoskeletal 1; Keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal; Keratin, type II cytoskeletal 2 oral; Keratin, type II cytoskeletal 3; Keratin, type II cytoskeletal 4; Keratin, type II cytoskeletal 5; Keratin, type II cytoskeletal 6A; Keratin, type II cytoskeletal 7; Keratin, type II cytoskeletal 72; Keratin, type II cytoskeletal 8; Keratin-1; Keratin-2 epidermis; Keratin-2e; Keratin-3; Keratin-4; Keratin-5; Keratin-6-alpha; Keratin-6A; Keratin-7; Keratin-72; Keratin-76; Keratin-8; krt1 {ECO:0000250|UniProtKB:P04264}; krt2; krt2 {ECO:0000250|UniProtKB:P35908}; krt4 {ECO:0000250|UniProtKB:P19013}; KRT5; krt7; krt7 {ECO:0000250|UniProtKB:P08729}; krt76; MGC116967; MGC116968; mK6-alpha; pan keratin; Sarcolectin; tuftelin interacting protein 8; Type II inner root sheath-specific keratin-K6irs2; type II intermediate filament protein; type II keratin Kb1; type II keratin Kb2; type II keratin Kb35; type II keratin Kb4; type II keratin Kb7; type II keratin Kb9; type II keratin subunit protein; type II mesothelial keratin K7; Type-II keratin Kb1; Type-II keratin Kb2; Type-II keratin Kb3; Type-II keratin Kb35; Type-II keratin Kb4; Type-II keratin Kb5; Type-II keratin Kb6; Type-II keratin Kb7; Type-II keratin Kb8; Type-II keratin Kb9; type-II keratin-35; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2310001L23Rik; 2310016L08Rik; 3300001P10Rik; AA960620; AEI2; AI507495; AL022697; AU019895; AW108092; AW146334; BB005427; CARD2; CK-2e; CK-4; CK-6C; CK-6E; CK-72; CK-8; CK1; CK3; CK4; CK5; CK6A; CK6C; CK6D; CK7; CK8; CYK4; CYK8; CYKER; D15Wsu77e; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; EHK; EHK1; EndoA; EPPK; HUMCYT2A; K1; K2C7; K2C8; K2e; K3; K4; K5; K6A; K6C; K6D; K6irs; K6IRS2; K7; K72; K8; Kb1; Kb2; KB35; Kb4; Kb7; Kb9; Ker2; KO; Krt-2.1; Krt-2.4; Krt-2.8; KRT1; KRT1A; KRT2; Krt2-1; Krt2-17; Krt2-2; Krt2-35; Krt2-4; Krt2-5; Krt2-6; Krt2-6a; Krt2-6c; Krt2-7; Krt2-8; KRT2A; KRT2B; KRT2E; KRT2P; KRT3; KRT4; KRT5; KRT5A; KRT6; KRT6A; KRT6C; KRT6D; KRT6IRS2; KRT7; KRT72; Krt72-ps; KRT76; KRT8; Krt86; KRTA; KRTE; MECD2; mK6[a]; MK6a; NEPPK; PC3; Sak57; SCL; Tfip8; WSN1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04264, (Human) P35908, (Human) P12035, (Human) P19013, (Human) P13647, (Human) P02538, (Human) P08729, (Human) Q14CN4, (Human) Q01546, (Human) P05787, (Mouse) P04104, (Rat) Q6IMF3, (Rat) Q6IG02, (Mouse) Q3TTY5, (Mouse) P07744, (Rat) Q6IG00, (Rat) Q6P6Q2, (Mouse) Q922U2, (Mouse) P50446, (Mouse) Q9DCV7, (Rat) Q6IG12, (Mouse) Q6IME9, (Rat) Q6IG04, (Mouse) Q3UV17, (Rat) Q10758, (Mouse) P11679

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3848, (Human) 3849, (Human) 3850, (Human) 3851, (Human) 3852, (Human) 3853, (Human) 3855, (Human) 140807, (Human) 51350, (Human) 3856, (Mouse) 16678, (Rat) 300250, (Rat) 406228, (Mouse) 16681, (Mouse) 16682, (Rat) 315323, (Rat) 369017, (Mouse) 110308, (Mouse) 16687, (Mouse) 110310, (Rat) 300242, (Mouse) 105866, (Rat) 406227, (Rat) 407757, (Mouse) 77055, (Rat) 25626, (Mouse) 16691

          View more View less

          Function(s)
          protein binding carbohydrate binding structural constituent of epidermis signaling receptor activity protein heterodimerization activity structural constituent of cytoskeleton cytoskeletal protein binding scaffold protein binding structural molecule activity molecular_function protein complex binding
          Process(es)
          intermediate filament-based process keratinization intermediate filament organization cytoskeleton organization embryo development epithelial cell differentiation negative regulation of epithelial cell proliferation complement activation, lectin pathway negative regulation of inflammatory response establishment of skin barrier retina homeostasis biological_process epidermis development sebaceous gland development hair follicle morphogenesis keratinocyte activation keratinocyte proliferation keratinocyte migration tumor necrosis factor-mediated signaling pathway sarcomere organization response to hydrostatic pressure response to other organism cell differentiation involved in embryonic placenta development extrinsic apoptotic signaling pathway hepatocyte apoptotic process morphogenesis of an epithelium positive regulation of cell proliferation cell differentiation killing of cells of other organism wound healing defense response to Gram-positive bacterium antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide negative regulation of entry of bacterium into host cell cell morphogenesis involved in differentiation multicellular organism development Wnt signaling pathway response to mechanical stimulus regulation of cell migration regulation of protein localization intermediate filament polymerization pigmentation response to oxidative stress peptide cross-linking fibrinolysis regulation of angiogenesis protein heterotetramerization keratinocyte development positive regulation of epidermis development intermediate filament cytoskeleton organization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline