Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • HLA-DR/DP/DQ Antibodies

          NeoBiotechnologies

          HLA-Pan (MHC II) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HLA-Pan, 2967R)

          View all (27) HLA-DR/DP/DQ antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HLA-Pan (MHC II) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HLA-Pan, 2967R)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HLA-Pan (MHC II) Antibody (RBM1-2967-P0) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis of PFA-fixed Ramos cells using HLA-Pan (MHC II) Recombinant Monoclonal Antibody (Product # RBM1-2967-P1) followed by goat anti-rabbit IgG-CF488 (green). Nuclei stained with RedDot.. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Western Blot (WB)
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Peptide array (ARRAY)
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          HLA-Pan (MHC II) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HLA-Pan, 2967R)

          Product Details

          RBM1-2967-P0

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-2 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-2 µg/10^6 cells
          -

          Peptide Array (Array)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HLA-Pan, 2967R

          Immunogen

          Non-T, non-B human acute lymphoblastic leukemia REH6 cell line
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.

          Target Information

          MHC class II molecules are transmembrane glycoproteins composed of an alpha chain (36 kDa) and a beta chain (27 kDa). They are expressed primarily on antigen presenting cells such as B lymphocytes, monocytes, macrophages, thymic epithelial cells and activated T lymphocytes. Three loci, DR, DQ and DP, encode the major expressed products of the human class II region. The human MHC class II molecules bind intracellularly processed peptides and present them to T-helper cells. They therefore have a critical role in the initiation of the immune response.

          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cell surface glycoprotein; integral membrane protein; class II HLA histocompatibility antigen; DP beta 1 domain protein; DR beta-5; DR2-beta-2; DR7 beta-chain glycoprotein; DRB1; DRB52; DRw53 beta-chain glycoprotein; Dw2; ERLA-005; FLJ75017; FLJ76359; histocompatibility antigen HLA-DR alpha; HLA class II histocompatibility antigen, DP beta 1 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DP(W4) beta chain; HLA class II histocompatibility antigen, DQ beta 1 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 3 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 4 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 5 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-1 beta chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-5 beta chain; HLA class II histocompatibility antigen, DRB1 beta chain; HLA DP4 beta-chain; HLA DRB3; HLA-D; HLA-DP histocompatibility type, beta-1 subunit; HLA-DQ; HLA-DQ-beta-1 cell surface glycoprotein; HLA-DQB1; HLA-DR; HLA-DR alpha-chain; hla-dr antigen alpha chain; hla-dr antigen beta chain; hla-dr antigen heavy chain; HLA-DR-alpha chain precursor; HLA-DR-beta chain; HLA-DR11-14N allele; HLA-DRA; HLA-DRB1; human leucocyte antigen; human leucocyte antigen DRB1; human leucocyte antigen DRB3; Human leukocyte antigen DRB1; leukocyte antigen; light chain; lymphocyte antigen DRB1; major histocompatibility complex, class II, DRB3; MHC Class 2; MHC class II; MHC class II antigen; MHC class II antigen DPB1; MHC class II antigen DQB1; MHC class II antigen DR beta 3 chain; MHC class II antigen DRA; MHC class II antigen DRB3; MHC class II antigen DRB4; MHC class II antigen DRB5; MHC class II antigen HLA-DQ-beta-1; MHC class II DQ beta chain; MHC class II DQ-beta protein precursor; MHC class II DQ3.1ER protein; MHC class II DR beta chain; MHC class II HLA-DP-beta-1; MHC class II HLA-DQ beta glycoprotein; MHC class II HLA-DR beta 1 chain; MHC class II HLA-DR beta 3 chain; MHC class II HLA-DR4 protein; MHC class II HLA-DR4/w53 protein; MHC class II protein; MHC DQ beta protein precursor; MHC DQ-beta chain; MHC DQw1-beta surface glycoprotein; MHC DR beta protein precursor; MHC DR-beta; MHC DR7-beta-1 chain; MHC DR7-beta-2 chain; MHC HLA DPB1; MHC HLA DR5 cell surface glycoprotein beta chain precursor; MHC HLA-D; MHC HLA-DC-beta chain precursor; MHC HLA-DPw4b-beta chain precursor; MHC HLA-DQ-beta cell surface glycoprotein; MHC HLA-DQ-beta chain precursor old gene name 'HLA-DQB'; MHC HLA-DQ-beta precursor; MHC HLA-DQB1-beta protein; MHC HLA-DR-beta chain; MHC HLA-DR-beta chain precursor; MHC HLA-DR-beta chain precursor old gene name 'HLA-DRA1'; MHC HLA-DR-beta surface glycoprotein; MHC HLA-DR-beta-1 chain; MHC HLA-DR-beta-1 precursor; MHC HLA-DR-beta-2 precursor; MHC HLA-DR1-beta; MHC HLA-DR2 (non-Dw2/non-Dw12)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw12)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw12)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw2)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw2)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(non-Dw2/non-Dw12)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DRQ-beta chain; MHC HLA-DRw10-beta-2 protein precursor; MHC HLA-SB-beta chain I; MHC II HLA; SB-beta chain; unnamed protein product; XXbac-BPG161M6.1

          View more View less

          Gene Aliases: CELIAC1; DPB1; DR4; DRB1; DRB3; DRB4; DRB5; HLA-DP; HLA-DP1B; HLA-DPB; HLA-DPB1; HLA-DQB; HLA-DQB1; HLA-DR1B; HLA-DR3B; HLA-DR4B; HLA-DRA; HLA-DRA1; HLA-DRB; HLA-DRB1; HLA-DRB3; HLA-DRB3*; HLA-DRB4; HLA-DRB4*; HLA-DRB5; HLA-DRB5*; IDDM1; SS1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P79608, (Human) P01920, (Human) P01903, (Human) P01911, (Human) P79483, (Human) P13762, (Human) Q30154

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3115, (Human) 3119, (Human) 3122, (Human) 3123, (Human) 3125, (Human) 3126, (Human) 3127

          View more View less

          Function(s)
          protein binding MHC class II protein complex binding peptide antigen binding MHC class II receptor activity polysaccharide binding T cell receptor binding structural constituent of cytoskeleton CD4 receptor binding
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process peptide antigen assembly with MHC class II protein complex antigen processing and presentation of peptide or polysaccharide antigen via MHC class II immune response antigen processing and presentation antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of T cell proliferation positive regulation of immune response T cell receptor signaling pathway positive regulation of T cell activation positive regulation of T cell mediated cytotoxicity myeloid dendritic cell antigen processing and presentation antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class II positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation positive regulation of memory T cell differentiation regulation of T-helper cell differentiation cognition positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell activation positive regulation of T cell mediated immune response to tumor cell signal transduction humoral immune response positive regulation of protein phosphorylation inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus cytoskeleton organization epidermis development detection of bacterium macrophage differentiation regulation of interleukin-10 production regulation of interleukin-4 production negative regulation of interferon-gamma production positive regulation of kinase activity positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus T-helper 1 type immune response negative regulation of T cell proliferation positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade positive regulation of monocyte differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of viral entry into host cell protein tetramerization positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline