Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • VPRBP Antibodies

          Fabgennix

          VPRBP Polyclonal Antibody, FITC

          View all (10) VPRBP antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite VPRBP Polyclonal Antibody, FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          VPR-FITC

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:50-1:250
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide taken within amino acid region 1-27 on human VPR protein.

          Conjugate

          FITC FITC FITC

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5-1.5 mg/mL

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          proprietary buffer, pH 7.4-7.8, with 30% glycerol, 0.5% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          Acts both as a substrate recognition component of E3 ubiquitin-protein ligase complexes and as an atypical serine/threonine-protein kinase, playing key roles in various processes such as cell cycle, telomerase regulation and histone modification. Probable substrate-specific adapter of a DCX (DDB1-CUL4-X-box) E3 ubiquitin-protein ligase complex, named CUL4A-RBX1-DDB1-DCAF1/VPRBP complex, which mediates ubiquitination and proteasome-dependent degradation of proteins such as NF2. Involved in the turnover of methylated proteins: recognizes and binds methylated proteins via its chromo domain, leading to ubiquitination of target proteins by the RBX1-DDB1-DCAF1/VPRBP complex. The CUL4A-RBX1-DDB1-DCAF1/VPRBP complex is also involved in B-cell development: VPRBP is recruited by RAG1 to ubiquitinate proteins, leading to limit error-prone repair during V(D)J recombination. Also part of the EDVP complex, an E3 ligase complex that mediates ubiquitination of proteins such as TERT, leading to TERT degradation and telomerase inhibition. Also acts as an atypical serine/threonine-protein kinase that specifically mediates phosphorylation of 'Thr-120' of histone H2A (H2AT120ph) in a nucleosomal context, thereby repressing transcription. H2AT120ph is present in the regulatory region of many tumor suppresor genes, down-regulates their transcription and is present at high level in a number of tumors. Involved in JNK-mediated apoptosis during cell competition process via its interaction with LLGL1 and LLGL2. In case of infection by HIV-1 virus, it is recruited by HIV-1 Vpr in order to hijack the CUL4A-RBX1-DDB1-DCAF1/VPRBP function leading to arrest the cell cycle in G2 phase, and also to protect the viral protein from proteasomal degradation by another E3 ubiquitin ligase. The HIV-1 Vpr protein hijacks the CUL4A-RBX1-DDB1-DCAF1/VPRBP complex to promote ubiquitination and degradation of proteins such as TERT and ZIP/ZGPAT. In case of infection by HIV-2 virus, it is recruited by HIV-2 Vpx in order to hijack the CUL4A-RBX1-DDB1-DCAF1/VPRBP function leading to enhanced efficiency of macrophage infection and promotion of the replication of cognate primate lentiviruses in cells of monocyte/macrophage lineage.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DDB1- and CUL4-associated factor 1; HIV-1 Vpr-binding protein; MGC102804; protein VPRBP; Serine/threonine-protein kinase VPRBP; unnamed protein product; Vpr (HIV-1) binding protein; Vpr-binding protein; Vpr-interacting protein; VprBP

          View more View less

          Gene Aliases: DCAF1; KIAA0800; RIP; VPRBP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y4B6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9730

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity estrogen receptor binding protein serine kinase activity histone kinase activity (H2A-T120 specific) protein binding, bridging involved in substrate recognition for ubiquitination
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter chromatin organization chromatin remodeling protein ubiquitination B cell differentiation V(D)J recombination cell competition in a multicellular organism proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process post-translational protein modification positive regulation of protein catabolic process base-excision repair, AP site formation via deaminated base removal
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0