Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM12342
          Assay Name: hsa-miR-34c-3p
          miRBase Accession Number: MI0000743
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.11: 111513439 - 111513515 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Species: Human, Cricetulus griseus, Dasypus novemcinctus, Goat, Guinea pig, Pan troglodytes, Pongo pygmaeus, Pteropus alecto, Rabbit, Rhesus monkey
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM12342
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000039, mir-34

          Mature miRNA Sequence:

          AAUCACUAACCACACGGCCAGG

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-34c-3p MIMAT0004677
          Cricetulus griseus cgr-miR-34c-3p MIMAT0023930
          Dasypus novemcinctus dno-miR-34c-3p MIMAT0047580
          Goat chi-miR-34c-3p MIMAT0036170
          Guinea pig cpo-miR-34c-3p MIMAT0046927
          Pan troglodytes ptr-miR-34c MIMAT0008114
          View More Rows
          Pongo pygmaeus ppy-miR-34c-3p MIMAT0015743
          Pteropus alecto pal-miR-34c-3p MIMAT0039792
          Rabbit ocu-miR-34c-3p MIMAT0048172
          Rhesus monkey mml-miR-34c-3p MIMAT0006176

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-34c
          Stem-loop Accession # MI0000743
          Stem-loop Sequence
          AGUCUAGUUACUAGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGCUAAUAGUACCAAUCACUAACCACACGGCCAGGUAAAAAGAUU
          Chromosome Location Chr. 11 - 111513439 - 111513515 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004677
          miRBase ID: hsa-miR-34c-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location: Chr. 11 - 111513439 - 111513515 [+] on Build GRCh38

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-34c
          Stem-loop Accession # MI0020507
          Stem-loop Sequence
          CUAGUUACUAGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGCUAAUAGUACCAAUCACUAACCACACGGCCAGGUAAAAAGACU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0023930
          miRBase ID: cgr-miR-34c-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-34c
          Stem-loop Accession # MI0038946
          Stem-loop Sequence
          AGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGCUAAUAGUACCAAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047580
          miRBase ID: dno-miR-34c-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location: NA

          Goat

          Stem-loop ID chi-mir-34c
          Stem-loop Accession # MI0030759
          Stem-loop Sequence
          UGAGUCUAGUUACUAGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGCUAAUAAUACCAAUCACUAACCACACGGCCAGGUAAAAAGAUUUGGGAAUUCAUCCAAAUGAGCUG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036170
          miRBase ID: chi-miR-34c-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-34c
          Stem-loop Accession # MI0038602
          Stem-loop Sequence
          AGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGCUAAUAGUACCAAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046927
          miRBase ID: cpo-miR-34c-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location: NA

          Pan troglodytes

          Stem-loop ID ptr-mir-34c
          Stem-loop Accession # MI0008633
          Stem-loop Sequence
          GUCUAGUUACUAGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGCUAAUAGUACCAAUCACUAACCACACGGCCAGGUAAAAAGAUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0008114
          miRBase ID: ptr-miR-34c
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location: NA

          Pongo pygmaeus

          Stem-loop ID ppy-mir-34c
          Stem-loop Accession # MI0014808
          Stem-loop Sequence
          AGUCUAGUUACUAGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGCUAAUAGUACCAAUCACUAACCACACGGCCAGGUAAAAAGAUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0015743
          miRBase ID: ppy-miR-34c-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-34c
          Stem-loop Accession # MI0032331
          Stem-loop Sequence
          AGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGCUAAUAGUACCAAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039792
          miRBase ID: pal-miR-34c-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-34c
          Stem-loop Accession # MI0039258
          Stem-loop Sequence
          AGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGCUGAUAGUACCAAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048172
          miRBase ID: ocu-miR-34c-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-34c
          Stem-loop Accession # MI0007605
          Stem-loop Sequence
          AGUCUAGUUACCAGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGCUGAUAGUACCAAUCACUAACCACACGGCCAGGUAAAAAGAUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006176
          miRBase ID: mml-miR-34c-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACCACACGGCCAGG
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03295169_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12342
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 241009_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12342
          mirVana® miRNA mimic : MC12342
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478051_mir

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline