Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM13096
          Assay Name: hsa-miR-27a-5p
          miRBase Accession Number: MI0000085
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.19: 13836440 - 13836517 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Species: Human, Mouse, Rat, Bovine, Cricetulus griseus, Dasypus novemcinctus, Goat, Guinea pig, Pteropus alecto, Rhesus monkey
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM13096
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000036, mir-27

          Mature miRNA Sequence:

          AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-27a-5p MIMAT0004501
          Mouse mmu-miR-27a-5p MIMAT0004633
          Rat rno-miR-27a-5p MIMAT0004715
          Bovine bta-miR-27a-5p MIMAT0012532
          Cricetulus griseus cgr-miR-27a-5p MIMAT0023874
          Dasypus novemcinctus dno-miR-27a-5p MIMAT0047543
          View More Rows
          Goat chi-miR-27a-5p MIMAT0036105
          Guinea pig cpo-miR-27a-5p MIMAT0046890
          Pteropus alecto pal-miR-27a-5p MIMAT0039858
          Rhesus monkey mml-miR-27a-5p MIMAT0026600

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0000085
          Stem-loop Sequence
          CUGAGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGGUCCACACCAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCCCCCCAG
          Chromosome Location Chr. 19 - 13836440 - 13836517 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004501
          miRBase ID: hsa-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: Chr. 19 - 13836440 - 13836517 [-] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0000578
          Stem-loop Sequence
          UGGCCUGAGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAAGGUCCACAGCAAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCCCCCUGGACCC
          Chromosome Location Chr. 8 - 84208672 - 84208758 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004633
          miRBase ID: mmu-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: Chr. 8 - 84208672 - 84208758 [+] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0000860
          Stem-loop Sequence
          UGGCCUGUGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAAGGUCUACAGCAAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCCCCCUGGACCC
          Chromosome Location Chr. 19 - 25318736 - 25318822 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004715
          miRBase ID: rno-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: Chr. 19 - 25318736 - 25318822 [+] on Build Rnor_6.0

          Bovine

          Stem-loop ID bta-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0004746
          Stem-loop Sequence
          UGGCCUGGGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGUCCACAUCAAAUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCCCCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0012532
          miRBase ID: bta-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0020473
          Stem-loop Sequence
          CCUGAGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAAGGUCCGCAGCAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCUCCCCCGGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0023874
          miRBase ID: cgr-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0038927
          Stem-loop Sequence
          AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGGUCUGCAGCAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047543
          miRBase ID: dno-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA

          Goat

          Stem-loop ID chi-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0030722
          Stem-loop Sequence
          UGGCCUGGGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGUCCACAUCAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCCCCCCCGGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036105
          miRBase ID: chi-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0038583
          Stem-loop Sequence
          AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGGUUCCCACCAGGCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046890
          miRBase ID: cpo-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0032367
          Stem-loop Sequence
          AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGGUCUGCACCAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039858
          miRBase ID: pal-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0003052
          Stem-loop Sequence
          CUGAGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGGUCCACACCAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCCCCCCAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026600
          miRBase ID: mml-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs04270764_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306867_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465981_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM13096
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002445
          mirVana® miRNA inhibitor : MH13096
          mirVana® miRNA mimic : MC13096
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481015_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 477998_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481015_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-27a* (v17)
          Mouse: mmu-miR-27a* (v17)
          Rat: rno-miR-27a* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline