Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Proteins & Peptides ›
          • HGF Proteins

          Gibco

          Human HGF Recombinant Protein, PeproTech®

          55 References
          View all (5) HGF proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human HGF Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (1)
          Human HGF Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human HGF Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human HGF Protein (100-39H-1MG) in Bioactivity

          Bioassay analysis of Human HGF Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 100-39H-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human HGF Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          100-39H-1MG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 44 publications 44 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 10 publications 10 publications

          ELISA standard (ELISA Std)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -

          Cell culture (Cell Clt)

          -
          - -

          Cell differentiation (Cell Diff)

          -
          - -

          Cell stimulation (Cell Stm)

          -
          - -
          Product Specifications

          Species

          Human

          Published species

          Chicken, Human, Mouse

          Expression System

          HEK293 cells

          Amino acid sequence

          Alpha chain: KRRNTIHEFK KSAKTTLIKI DPALKIKTKK VNTADQCANR CTRNKGLPFT CKAFVFDKAR KQCLWFPFNS MSSGVKKEFG HEFDLYENKD YIRNCIIGKG RSYKGTVSIT KSGIKCQPWS SMIPHEHSFL PSSYRGKDLQ ENYCRNPRGE EGGPWCFTSN PEVRYEVCDI PQCSEVECMT CNGESYRGLM DHTESGKICQ RWDHQTPHRH KFLPERYPDK GFDDNYCRNP DGQPRPWCYT LDPHTRWEYC AIKTCADNTM NDTDVPLETT ECIQGQGEGY RGTVNTIWNG IPCQRWDSQY PHEHDMTPEN FKCKDLRENY CRNPDGSESP WCFTTDPNIR VGYCSQIPNC DMSHGQDCYR GNGKNYMGNL SQTRSGLTCS MWDKNMEDLH RHIFWEPDAS KLNENYCRNP DDDAHGPWCY TGNPLIPWDY CPISRCEGDT TPTIVNLDHP VISCAKTKQL R Beta chain: VVNGIPTRTN IGWMVSLRYR NKHICGGSLI KESWVLTARQ CFPSRDLKDY EAWLGIHDVH GRGDEKCKQV LNVSQLVYGP EGSDLVLMKL ARPAVLDDFV STIDLPNYGC TIPEKTSCSV YGWGYTGLIN YDGLLRVAHL YIMGNEKCSQ HHRGKVTLNE SEICAGAEKI GSGPCEGDYG GPLVCEQHKM RMVLGVIVPG RGCAIPNRPG IFVRVAYYAK WIHKIILTYK VPQS

          Molecular weight

          79.4 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          Determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of monkey 4MBr-5 cells. The expected ED50 for this effect is 1.0-20.0 ng/ml.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          1 mg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          Recombinant Human HGF, sourced from HEK293 cells, is a 79.4 kDa polypeptide consisting of 695 amino acid residues. As a result of glycosylation, Recombinant Human HGF migrates with an apparent molecular mass of approximately 68-85 kDa by SDS-PAGE gel, under non-reducing conditions.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          Hepatocyte growth factor regulates cell growth, cell motility, and morphogenesis by activating a tyrosine kinase signaling cascade after binding to the proto-oncogenic c-Met receptor. Hepatocyte growth factor is secreted by mesenchymal cells and acts as a multi-functional cytokine on cells of mainly epithelial origin. Its ability to stimulate mitogenesis, cell motility, and matrix invasion gives it a central role in angiogenesis, tumorogenesis, and tissue regeneration. It is secreted as a single inactive polypeptide and is cleaved by serine proteases into a 69-kDa alpha-chain and 34-kDa beta-chain. A disulfide bond between the alpha and beta chains produces the active, heterodimeric molecule. The protein belongs to the plasminogen subfamily of S1 peptidases but has no detectable protease activity. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants encoding different isoforms.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Fibroblast derived tumor cytotoxic factor; fibroblast-derived tumor cytotoxic factor; Hepatocyte growth factor; Hepatocyte growth factor (hepapoietin A; hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor); Hepatopoeitin A; Hepatopoietin-A; HepatopoietinA; HGF; Lung fibroblast derived mitogen; lung fibroblast-derived mitogen; Scatter factor; scatter factor); SF; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DFNB39; F-TCF; HGF; HGFB; HPTA; SF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P14210

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3082

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline