Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Transferrin Receptor (CD71) Antibodies

          Proteintech

          CD71 Polyclonal Antibody

          75 References
          View all (142) Transferrin Receptor (CD71) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD71 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          CD71 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD71 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD71 Antibody (10084-2-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( -20°C Ethanol) fixed HeLa cells using 10084-2-AP (CD71 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD71 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD71 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD71 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD71 Antibody in Western Blot (WB)
          CD71 Antibody in Western Blot (WB)
          CD71 Antibody in Western Blot (WB)
          CD71 Antibody in Western Blot (WB)
          CD71 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          CD71 Polyclonal Antibody

          Product Details

          10084-2-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 53 publications 53 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 16 publications 16 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:400
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 4 publications 4 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -

          Not applicable (N/A)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          CD71 Fusion Protein Ag0123 (511-751 aa encoded by BC001188)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.19 mg/mL

          Amount

          28.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: QNVKHPVTG QFLYQDSNWA SKVEKLTLDN AAFPFLAYSG IPAVSFCFCE DTDYPYLGTT MDTYKELIER IPELNKVARA AAEVAGQFVI KLTHDVELNL DYERYNSQLL SFVRDLNQYR ADIKEMGLSL QWLYSARGDF FRATSRLTTD FGNAEKTDRF VMKKLNDRVM RVEYHFLSPY VSPKESPFRH VFWGSGSHTL PALLENLKLR KQNNGAFNET LFRNQLALAT WTIQGAANAL SG (511-751 aa encoded by BC001188)

          Target Information

          Cellular uptake of iron occurs via receptor-mediated endocytosis of ligand-occupied transferrin receptor into specialized endosomes. Endosomal acidification leads to iron release. The apotransferrin-receptor complex is then recycled to the cell surface with a return to neutral pH and the concomitant loss of affinity of apotransferrin for its receptor. Transferrin receptor is necessary for development of erythrocytes and the nervous system. Serum transferrin receptor (sTfR) is used as a means of detecting erythropoietin (EPO) misuse by athletes and as a diagnostic test for anemias resulting from a number of conditions including rheumatoid arthritis, pregnancy, irritable bowel syndrome and in HIV patients.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD antigen CD71; CD71; p90; T9; TR; transferrin receptor; Transferrin receptor 1; Transferrin receptor protein 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD71; IMD46; p90; T9; TFR; TFR1; TFRC; TR; TRFR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q1HE24

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7037

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity RNA binding double-stranded RNA binding transferrin receptor activity protein binding protein kinase binding Hsp70 protein binding identical protein binding protein homodimerization activity macromolecular complex binding chaperone binding
          Process(es)
          regulation of cell growth response to hypoxia iron ion transport cellular iron ion homeostasis endocytosis receptor-mediated endocytosis acute-phase response signal transduction cell surface receptor signaling pathway response to nutrient response to iron ion response to manganese ion positive regulation of gene expression negative regulation of mitochondrial fusion osteoclast differentiation positive regulation of B cell proliferation positive regulation of protein complex assembly receptor internalization response to retinoic acid transferrin transport intracellular signal transduction positive regulation of T cell proliferation regulation of cell proliferation negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of isotype switching response to copper ion viral entry into host cell multicellular organismal iron ion homeostasis cellular response to xenobiotic stimulus regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels transport across blood-brain barrier positive regulation of protein localization to nucleus cellular response to leukemia inhibitory factor
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline