Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central

          Disclaimer

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          • Primary Antibodies ›
          • STAT1 Antibodies

          Proteintech

          STAT1 Polyclonal Antibody

          107 References
          View all (85) STAT1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite STAT1 Polyclonal Antibody

          • Antibody Testing Data (16)
          STAT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          STAT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          STAT1 Antibody (10144-2-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( 10% Formaldehyde ) fixed PC-3 cells using 10144-2-AP (STAT1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          STAT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          STAT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STAT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STAT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STAT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STAT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STAT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STAT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          STAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          STAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          STAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          STAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          STAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          STAT1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          STAT1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          STAT1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          10144-2-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 86 publications 86 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 9 publications 9 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.2 µg/1x10^6 cells
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 7 publications 7 publications

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Not applicable (N/A)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          STAT1 Fusion Protein Ag0199 (2-230 aa encoded by BC002704)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the N terminus of human STAT1.

          Immunogen sequence: SQWYELQQL DSKFLEQVHQ LYDDSFPMEI RQYLAQWLEK QDWEHAANDV SFATIRFHDL LSQLDDQYSR FSLENNFLLQ HNIRKSKRNL QDNFQEDPIQ MSMIIYSCLK EERKILENAQ RFNQAQSGNI QSTVMLDKQK ELDSKVRNVK DKVMCIEHEI KSLEDLQDEY DFKCKTLQNR EHETNGVAKS DQKQEQLLLK KMYLMLDNKR KEVVHKIIEL LNVTELTQNA (2-230 aa encoded by BC002704)

          Target Information

          STAT1 (signal transducers and activators of transcription 1) is a member of the STAT family of transcription factors. STAT1 can be activated by interferon-alpha, interferon-gamma, EGF, PDGF and IL6. STAT1 is known to regulate several genes which are involved in cell growth, apoptosis, immune responses, and lipid metabolism. Further, STAT1 plays an important role in mediating cell viability in response to different cell stimuli and pathogen exposure. The STAT1 gene is located on chromosome 2. STAT1 is activated to regulate gene expression in response to extracellular signaling polypeptides including cytokines, interferons, and growth factors. After phosphorylation by JAK tyrosine kinases, STAT1 enters the nucleus to regulate transcription of many different genes. Among the seven STATs types, STAT1, STAT3, STAT5a, and STAT5b have a wide activation profile. STAT1 is activated by many different ligands including IFN family (IFN-Alpha, IFN-Beta, IFN-gamma and IL-10), gp130 family (IL-6, IL-11, LIF, CNTF, and G-CSF), and receptor tyrosine kinases (EGF, PDGF, and CSF-1). Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms of STAT1 have been described.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp686B04100; OTTHUMP00000165046; OTTHUMP00000205845; signal transducer and activator of transcription 1, 91kD; signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa; Signal transducer and activator of transcription 1-alpha/beta; signal transducer and activator of transcription-1; STAT; STAT 1; STAT-1; stat1 alpha; Transcription factor ISGF-3 components p91/p84

          View more View less

          Gene Aliases: CANDF7; DD6G4-4; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT1; STAT91

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P42224

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6772, (Rat) 25124

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter sequence-specific double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding signal transducer activity tumor necrosis factor receptor binding protein binding enzyme binding nuclear hormone receptor binding identical protein binding protein homodimerization activity cadherin binding involved in cell-cell adhesion DNA binding CCR5 chemokine receptor binding sequence-specific DNA binding protein phosphatase 2A binding DNA-binding transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of endothelial cell proliferation positive regulation of mesenchymal cell proliferation negative regulation of mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis transcription, DNA-templated apoptotic process JAK-STAT cascade blood circulation macrophage derived foam cell differentiation negative regulation of angiogenesis tumor necrosis factor-mediated signaling pathway response to cytokine response to interferon-beta cellular response to interferon-beta regulation of apoptotic process negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to peptide hormone endothelial cell migration positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation by virus of viral protein levels in host cell positive regulation of smooth muscle cell proliferation response to cAMP defense response to virus interferon-gamma-mediated signaling pathway regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway type I interferon signaling pathway regulation of type I interferon-mediated signaling pathway renal tubule development cellular response to organic cyclic compound metanephric mesenchymal cell proliferation involved in metanephros development metanephric mesenchymal cell differentiation negative regulation of metanephric nephron tubule epithelial cell differentiation cell-cell adhesion regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process response to nutrient positive regulation of cell proliferation response to mechanical stimulus response to bacterium response to organic cyclic compound cytokine-mediated signaling pathway lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to lipopolysaccharide cellular response to insulin stimulus negative regulation of macrophage fusion response to drug response to hydrogen peroxide response to exogenous dsRNA cellular response to lipopolysaccharide
          It has to be done as per old AB suggested Products section.
          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0