Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PCNA Antibodies

          Proteintech

          PCNA Polyclonal Antibody

          803 References
          View all (99) PCNA antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PCNA Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (28)
          PCNA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PCNA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 28

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PCNA Antibody (10205-2-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using PCNA antibody (Product # 10205-2-AP) at dilution of 1:600 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL94-phalloidin (red), DAPI (Blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PCNA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PCNA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PCNA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PCNA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PCNA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PCNA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PCNA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PCNA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PCNA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PCNA Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          PCNA Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          PCNA Polyclonal Antibody

          Product Details

          10205-2-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:10,000
          View 533 publications 533 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 187 publications 187 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          View 59 publications 59 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.2 µg/1x10^6 cells
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 11 publications 11 publications

          Not applicable (N/A)

          -
          View 12 publications 12 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Hamster, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          PCNA Fusion Protein Ag0277 (8-256 aa encoded by BC000491)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          37.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against an internal region of human PCNA. The calculated molecular weight of PCNA is 29 kDa, but modified PCNA is 36 kDa.

          Immunogen sequence: QGSILKKVL EALKDLINEA CWDISSSGVN LQSMDSSHVS LVQLTLRSEG FDTYRCDRNL AMGVNLTSMS KILKCAGNED IITLRAEDNA DTLALVFEAP NQEKVSDYEM KLMDLDVEQL GIPEQEYSCV VKMPSGEFAR ICRDLSHIGD AVVISCAKDG VKFSASGELG NGNIKLSQTS NVDKEEEAVT IEMNEPVQLT FALRYLNFFT KATPLSSTVT LSMSADVPLV VEYKIADMGH LKYYLAPKIE (8-256 aa encoded by BC000491)

          Target Information

          PCNA (polymerase delta auxiliary protein) is essential for DNA replication and is involved in DNA excision and mismatch repair pathways. PCNA binds to the CDK inhibitor p21, the structure-specific endonucleases Fen1 and XPG, and DNA cytosine 5-methyltransferase (MCMT). PCNA is a potentially useful marker of cells with proliferative potential and for identifying the proliferation status of tumor tissue (i.e. relevant to prognosis). PCNA is a marker for cells in early G1 phase and S phase of the cell cycle. PCNA is found in the nucleus and is a cofactor of DNA polymerase delta, and acts as a homotrimer and helps increase the processing of leading strand synthesis during DNA replication. In response to DNA damage, PCNA is ubiquitinated and is involved in the RAD6-dependent DNA repair pathway. Two transcript variants encoding the same protein have been found for PCNA. Pseudogenes of PCNA have been described on chromosome 4 and on the X chromosome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cyclin; DNA polymerase delta auxiliary protein; DNA sliding clamp PCNA; HGCN8729; MGC8367; PCNA; Proliferating cell nuclear antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ATLD2; PCNA; Pcna/cyclin; PCNAR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P12004, (Rat) P04961, (Mouse) P17918

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5111, (Rat) 25737, (Mouse) 18538

          View more View less

          Function(s)
          purine-specific mismatch base pair DNA N-glycosylase activity DNA binding chromatin binding damaged DNA binding protein binding enzyme binding estrogen receptor binding DNA polymerase processivity factor activity receptor tyrosine kinase binding dinucleotide insertion or deletion binding MutLalpha complex binding histone acetyltransferase binding identical protein binding macromolecular complex binding DNA polymerase binding transcription factor binding DNA polymerase processivity factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter DNA replication leading strand elongation regulation of DNA replication DNA repair base-excision repair, gap-filling mismatch repair chromatin organization cellular response to DNA damage stimulus response to oxidative stress heart development translesion synthesis epithelial cell differentiation replication fork processing positive regulation of deoxyribonuclease activity response to estradiol response to lipid cellular response to UV estrous cycle positive regulation of DNA repair positive regulation of DNA replication response to cadmium ion cellular response to hydrogen peroxide cellular response to xenobiotic stimulus response to dexamethasone liver regeneration positive regulation of DNA-directed DNA polymerase activity response to L-glutamate mitotic telomere maintenance via semi-conservative replication regulation of catalytic activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline