Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Calreticulin Antibodies

          Proteintech

          calreticulin Polyclonal Antibody

          68 References
          View all (37) Calreticulin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite calreticulin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (15)
          calreticulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          calreticulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 15

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          calreticulin Antibody (10292-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human skeletal muscle tissue slide using 10292-1-AP (calreticulin Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          calreticulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          calreticulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          calreticulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          calreticulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          calreticulin Antibody in Western Blot (WB)
          calreticulin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          calreticulin Polyclonal Antibody

          Product Details

          10292-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 35 publications 35 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 11 publications 11 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 17 publications 17 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          View 2 publications 2 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Not applicable (N/A)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          calreticulin Fusion Protein Ag0325 (1-200 aa encoded by BC002500)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.37 mg/mL

          Amount

          55.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MLLSVPLLL GLLGLAVAEP AVYFKEQFLD GDGWTSRWIE SKHKSDFGKF VLSSGKFYGD EEKDKGLQTS QDARFYALSA SFEPFSNKGQ TLVVQFTVKH EQNIDCGGGY VKLFPNSLDQ TDMHGDSEYN IMFGPDICGP GTKKVHVIFN YKGKNVLINK DIRCKDDEFT HLYTLIVRPD NTYEVKIDNS QVESGSLEDD W (1-200 aa encoded by BC002500)

          Target Information

          Calr or Calreticulin is a calcium-binding chaperone that promotes folding, oligomeric assembly and quality control in the endoplasmic reticulum (ER) via the calreticulin/calnexin cycle. Calr, a lectin, interacts transiently with almost all of the monoglucosylated glycoproteins that are synthesized in the ER. Calr also interacts with with the DNA-binding domain of NR3C1 and mediates its nuclear export. It may also be involved in maternal gene expression regulation and oocyte maturation via the regulation of calcium homeostasis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Autoantigen RO; CABP3; CALBP; Calcium-binding protein 3; CALR; Calregulin; Calreticulin; CRP55; Endoplasmic reticulum resident protein 60; epididymis secretory sperm binding protein Li 99n; ERp60; FLJ26680; grp60; HACBP; Ro ribonucleoprotein autoantigen (Ro/SS-A) precursor; Ro/SS-A Antigen; Sicca syndrome antigen A (autoantigen Ro; calreticulin); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CALR; CALR1; Calregulin; cC1qR; CRT; CRTC; HEL-S-99n; RO; SSA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P27797, (Mouse) P14211, (Rat) P18418

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 811, (Mouse) 12317, (Rat) 64202

          View more View less

          Function(s)
          complement component C1q binding DNA binding RNA binding mRNA binding nuclear export signal receptor activity integrin binding iron ion binding calcium ion binding protein binding zinc ion binding carbohydrate binding ubiquitin protein ligase binding peptide binding hormone binding protein binding involved in protein folding metal ion binding androgen receptor binding unfolded protein binding chaperone binding molecular sequestering activity glycoprotein binding poly(A) RNA binding chaperone
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter peptide antigen assembly with MHC class I protein complex regulation of transcription, DNA-templated protein folding protein export from nucleus cellular calcium ion homeostasis spermatogenesis positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression negative regulation of translation cortical actin cytoskeleton organization response to estradiol negative regulation of intracellular steroid hormone receptor signaling pathway response to testosterone protein localization to nucleus protein folding in endoplasmic reticulum ERAD pathway regulation of meiotic nuclear division glucocorticoid receptor signaling pathway regulation of apoptotic process negative regulation of neuron differentiation positive regulation of cell cycle negative regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of retinoic acid receptor signaling pathway positive regulation of phagocytosis protein stabilization sequestering of calcium ion protein maturation cardiac muscle cell differentiation cellular response to electrical stimulus cellular response to lithium ion cellular senescence cellular response to virus positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading negative regulation of trophoblast cell migration positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling response to peptide response to glycoside response to biphenyl positive regulation of dendritic cell chemotaxis cell cycle arrest positive regulation of DNA replication chaperone-mediated protein folding response to organic substance response to drug cellular response to organic substance
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline