Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Cathepsin H Antibodies

          Proteintech

          Cathepsin H Polyclonal Antibody

          4 References
          View all (14) Cathepsin H antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Cathepsin H Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          Cathepsin H Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cathepsin H Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cathepsin H Antibody (10315-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 10315-1-AP (Cathepsin H antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cathepsin H Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cathepsin H Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cathepsin H Antibody in Western Blot (WB)
          Cathepsin H Antibody in Western Blot (WB)
          Cathepsin H Antibody in Western Blot (WB)
          Cathepsin H Antibody in Western Blot (WB)
          Cathepsin H Polyclonal Antibody

          Product Details

          10315-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Cathepsin H Fusion Protein Ag0361 (58-289 aa encoded by BC002479)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.23 mg/mL

          Amount

          34.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: FASNWRKIN AHNNGNHTFK MALNQFSDMS FAEIKHKYLW SEPQNCSATK SNYLRGTGPY PPSVDWRKKG NFVSPVKNQG ACGSCWTFST TGALESAIAI ATGKMLSLAE QQLVDCAQDF NNHGCQGGLP SQAFEYILYN KGIMGEDTYP YQGKDGYCKF QPGKAIGFVK DVANITIYDE EAMVEAVALY NPVSFAFEVT QDFMMYRTGI YSSTSCHKTP DKVNHAVLAV GYG (58-289 aa encoded by BC002479)

          Target Information

          The cathepsin family of proteolytic enzymes contains several diverse classes of proteases. The cysteine protease class comprises cathepsins B, L, H, K, S, and O. The aspartyl protease class is composed of cathepsins D and E. Cathepsin G is in the serine protease class. Most cathepsins are lysosomal and each is involved in various cellular events such as peptide biosynthesis and protein degradation. The propeptide region of cathepsin H is highly homologous to other cathepsins. This region is thought to play a role in the processing of cysteine proteases. Cathepsin H is thought to be involved in several pathological conditions, including neuro degenerative disorders and cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: aleurain; Cat H; CATH; Cathepsin B3; Cathepsin BA; CTSH; N-benzoylarginine-beta-naphthylamide hydrolase; Pro-cathepsin H; protease; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ACC-4; ACC-5; ACC4; ACC5; AL022844; CPSB; CTSH

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09668, (Rat) P00786, (Mouse) P49935

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1512, (Rat) 25425, (Mouse) 13036

          View more View less

          Function(s)
          endopeptidase activity aminopeptidase activity cysteine-type endopeptidase activity serine-type endopeptidase activity protein binding peptidase activity cysteine-type peptidase activity cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process peptidase activator activity involved in apoptotic process hydrolase activity HLA-A specific activating MHC class I receptor activity kininogen binding identical protein binding macromolecular complex binding thyroid hormone binding protein complex binding protein self-association cysteine protease
          Process(es)
          metanephros development T cell mediated cytotoxicity adaptive immune response immune response-regulating signaling pathway proteolysis apoptotic process immune response spermatogenesis positive regulation of gene expression positive regulation of epithelial cell migration neuropeptide catabolic process bradykinin catabolic process antigen processing and presentation positive regulation of cell migration zymogen activation protein destabilization response to retinoic acid membrane protein proteolysis surfactant homeostasis proteolysis involved in cellular protein catabolic process dichotomous subdivision of terminal units involved in lung branching ERK1 and ERK2 cascade cellular response to thyroid hormone stimulus lysosomal protein catabolic process response to odorant positive regulation of apoptotic signaling pathway activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process positive regulation of cell proliferation positive regulation of peptidase activity negative regulation of apoptotic process positive regulation of angiogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline