Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • STMN2 Antibodies

          Proteintech

          STMN2 Polyclonal Antibody

          19 References
          View all (21) STMN2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite STMN2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          STMN2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          STMN2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          STMN2 Antibody (10586-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of SH-SY5Y cells using 10586-1-AP (STMN2 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          STMN2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          STMN2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STMN2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STMN2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STMN2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STMN2 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          STMN2 Antibody in Western Blot (WB)
          STMN2 Antibody in Western Blot (WB)
          STMN2 Antibody in Western Blot (WB)
          STMN2 Antibody in Western Blot (WB)
          STMN2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          STMN2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          STMN2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          10586-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:4,000
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          View 3 publications 3 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Not applicable (N/A)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          STMN2 Fusion Protein Ag0929 (1-179 aa encoded by BC006302)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.18 mg/mL

          Amount

          27 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MAKTAMAYK EKMKELSMLS LICSCFYPEP RNINIYTYDD MEVKQINKRA SGQAFELILK PPSPISEAPR TLASPKKKDL SLEEIQKKLE AAEERRKSQE AQVLKQLAEK REHEREVLQK ALEENNNFSK MAEEKLILKM EQIKENREAN LAAIIERLQE KERHAAEVRR NKELQVELSG (1-179 aa encoded by BC006302)

          Target Information

          STMN2, also known as SCG-10, is a neuronal growth-associated protein that shares significant amino acid sequence similarity with the phosphoprotein stathmin. STMN2 may play a role in neuronal differentiation, and in modulating membrane interaction with the cytoskeleton during neurite outgrowth. Reductions in the expression of this gene have been associated with Down's syndrome and Alzheimer's disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: neuron-specific growth-associated protein; neuron-specific growth-associated protein/stathmin homolog; neuronal growth-associated protein (silencer element); Protein SCG10; SGC10; Stathmin-2; stathmin-like 2; STMN2; superior cervical ganglia, neural specific 10; Superior cervical ganglion-10 protein; superiorcervical ganglia, neural specific 10; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI159727; SCG10; SCGN10; Stmb2; STMN2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q93045, (Rat) P21818, (Mouse) P55821

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 11075, (Rat) 84510, (Mouse) 20257

          View more View less

          Function(s)
          protein binding tubulin binding calcium-dependent protein binding
          Process(es)
          microtubule depolymerization negative regulation of microtubule depolymerization positive regulation of neuron projection development negative regulation of neuron projection development negative regulation of microtubule polymerization positive regulation of microtubule depolymerization neuron projection development regulation of cytoskeleton organization cellular response to nerve growth factor stimulus regulation of microtubule polymerization or depolymerization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline