Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CDK1 Antibodies

          Proteintech

          CDK1 Polyclonal Antibody

          47 References
          View all (78) CDK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CDK1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          CDK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CDK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CDK1 Antibody (10762-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using (Product # 10762-1-AP) (CDK1 antibody) at dilution of 1:50 and CoraLite488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CDK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CDK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CDK1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          10762-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:200-1:1,000
          View 44 publications 44 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          CDK1 Fusion Protein Ag1183 (1-297 aa encoded by BC014563)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MEDYTKIEK IGEGTYGVVY KGRHKTTGQV VAMKKIRLES EEEGVPSTAI REISLLKELR HPNIVSLQDV LMQDSRLYLI FEFLSMDLKK YLDSIPPGQY MDSSLVKSYL YQILQGIVFC HSRRVLHRDL KPQNLLIDDK GTIKLADFGL ARAFGIPIRV YTHEVVTLWY RSPEVLLGSA RYSTPVDIWS IGTIFAELAT KKPLFHGDSE IDQLFRIFRA LGTPNNEVWP EVESLQDYKN TFPKWKPGSL ASHVKNLDEN GLDLLSKMLI YDPAKRISGK MALNHPYFND LDNQIKKM (1-297 aa encoded by BC014563)

          Target Information

          CDK1 or Cell Division Control protein 1 is essential for the completion of START, the controlling event in the cell cycle that is required to initiate mitosis. CDK1 is a catalytic subunit of a protein kinase complex, called the M-Phase Promoting Factor that induces entry into mitosis and is universal among eukaryotes. Phosphorylation of Bcl-2 in G2/M phase-arrested cells following photodynamic therapy with hypericin involves a CDK1-mediated signal and delays the onset of apoptosis. Therapeutic potential of CDK inhibitor NU2058 in androgen-independent prostate cancer has also been demonstrated.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ABL1; CDK1; cell cycle controller CDC2; Cell division control protein 2 homolog; cell division cycle 2, G1 to S and G2 to M; Cell division protein kinase 1; Cyclin-dependent kinase 1; DKFZp686L20222; KCIP-1; MGC111195; MGC53829; OTTHUMP00000019660; P34 CDK1; P34 MGC111195; p34 protein kinase; Protein 1054; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CDC2; CDC28A; CDK1; CDKN1; P34CDC2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P06493

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 983

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding virus receptor activity chromatin binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding RNA polymerase II carboxy-terminal domain kinase activity kinase activity transferase activity cyclin binding Hsp70 protein binding histone kinase activity cyclin-dependent protein kinase activity protein serine kinase activity
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle G2/M transition of mitotic cell cycle microtubule cytoskeleton organization DNA replication DNA repair chromatin remodeling regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus nuclear envelope organization mitotic nuclear envelope disassembly mitotic G2 DNA damage checkpoint centrosome cycle pronuclear fusion response to toxic substance positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle regulation of Schwann cell differentiation response to amine response to activity cell migration protein deubiquitination peptidyl-threonine phosphorylation chromosome condensation epithelial cell differentiation protein localization to kinetochore positive regulation of protein import into nucleus response to hydrogen peroxide regulation of circadian rhythm negative regulation of apoptotic process mitotic cell cycle phase transition response to ethanol positive regulation of DNA replication regulation of embryonic development thymidine biosynthetic process response to cadmium ion response to copper ion viral entry into host cell microtubule polymerization fibroblast proliferation rhythmic process response to axon injury cell division ventricular cardiac muscle cell development positive regulation of cardiac muscle cell proliferation cilium disassembly positive regulation of mitotic sister chromatid segregation protein-containing complex assembly cellular response to hydrogen peroxide ERK1 and ERK2 cascade Golgi disassembly DNA strand resection involved in replication fork processing positive regulation of protein localization to nucleus regulation of mitotic attachment of spindle microtubules to kinetochore microtubule cytoskeleton organization involved in mitosis DNA synthesis involved in mitotic DNA replication positive regulation of mitochondrial ATP synthesis coupled electron transport protein localization to site of double-strand break mitotic DNA-dependent DNA replication
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline