Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • SLC25A13 Antibodies

          Proteintech

          SLC25A13 Polyclonal Antibody

          View all (11) SLC25A13 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SLC25A13 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          SLC25A13 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          SLC25A13 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SLC25A13 Antibody (10789-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using (Product # 10789-1-AP) (SLC25A13 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SLC25A13 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SLC25A13 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SLC25A13 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SLC25A13 Antibody in Western Blot (WB)
          SLC25A13 Antibody in Western Blot (WB)
          SLC25A13 Antibody in Western Blot (WB)
          SLC25A13 Antibody in Western Blot (WB)
          SLC25A13 Antibody in Western Blot (WB)
          SLC25A13 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          SLC25A13 Polyclonal Antibody

          Product Details

          10789-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2400
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          SLC25A13 Fusion Protein Ag1242 (336-675 aa encoded by BC006566)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.3 mg/mL

          Amount

          45 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: SVAGAVGAT AVYPIDLVKT RMQNQRSTGS FVGELMYKNS FDCFKKVLRY EGFFGLYRGL LPQLLGVAPE KAIKLTVNDF VRDKFMHKDG SVPLAAEILA GGCAGGSQVI FTNPLEIVKI RLQVAGEITT GPRVSALSVV RDLGFFGIYK GAKACFLRDI PFSAIYFPCY AHVKASFANE DGQVSPGSLL LAGAIAGMPA ASLVTPADVI KTRLQVAARA GQTTYSGVID CFRKILREEG PKALWKGAGA RVFRSSPQFG VTLLTYELLQ RWFYIDFGGV KPMGSEPVPK SRINLPAPNP DHVGGYKLAV ATFAGIENKF GLYLPLFKPS VSTSKAIGGG P (336-675 aa encoded by BC006566)

          Target Information

          Citrin, also known as SLC25A13 (Solute carrier family 25 member 13), ARALAR2 or CTLN2, is a 675 amino acid multi-pass membrane protein that localizes to the inner membrane of the mitochondrion. Expressed in liver, pancreas, kidney, brain, heart and placenta, citrin functions as a calcium-dependent glutamate and aspartate carrier that is thought to play a role in the urea cycle. Citrin, a member of the mitochondrial carrier family, contains three Solcar repeats and four EF-hand domains through which it binds calcium. Defects in the gene encoding citrin are the cause of citrullinemia type 2 (CTLN2) and neonatal intrahepatic cholestasis due to citrin deficiency (NICCD). CTLN2 is an autosomal recessive disease that results from errors in the urea cycle and is characterized by neuropsychiatric symptoms such as loss of memory, seizures and coma. NICCD, a non-lethal disorder, occurs during infancy and is characterized by low birth weight, reduced bile flow, growth retardation and hepatic fibrosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ARALAR-related gene 2; aralar2; Calcium-binding mitochondrial carrier protein Aralar2; Citrin; citrullinemia type II; Electrogenic aspartate/glutamate antiporter SLC25A13, mitochondrial; Mitochondrial aspartate glutamate carrier 2; putative calcium-dependent mitochondrial carrier protein; solute carrier family 25 (aspartate/glutamate carrier), member 13; solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, adenine nucleotide translocator), member 13; Solute carrier family 25 member 13; solute carrier family 25, member 13; solute carrier family 25, member 13 (citrin); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AGC2; AI785475; ARALAR2; CITRIN; CTLN2; Ctrn; NICCD; RGD1565889; SLC25A13

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UJS0, (Mouse) Q9QXX4, (Rat) F1LZW6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10165, (Mouse) 50799, (Rat) 362322

          View more View less

          Function(s)
          3-sulfino-L-alanine: proton, glutamate antiporter activity aspartate:glutamate, proton antiporter activity L-glutamate transmembrane transporter activity calcium ion binding protein binding acidic amino acid transmembrane transporter activity L-aspartate transmembrane transporter activity identical protein binding metal ion binding molecular_function transporter secondary carrier transporter
          Process(es)
          gluconeogenesis ATP biosynthetic process mitochondrial transport neutral amino acid transport aspartate transport L-glutamate transport malate-aspartate shuttle cellular respiration response to calcium ion transmembrane transport L-aspartate transmembrane transport hydrogen ion transmembrane transport transport L-glutamate transmembrane transport L-aspartate transmembrane transport biological_process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline