Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados

          Disclaimer

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          • Primary Antibodies ›
          • MYL2 Antibodies

          Proteintech

          Myosin Light Chain 2 Polyclonal Antibody

          202 References
          View all (23) MYL2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Myosin Light Chain 2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          Myosin Light Chain 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Myosin Light Chain 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Myosin Light Chain 2 Antibody (10906-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human heart tissue slide using 10906-1-AP ( Myosin Light Chain 2 antibody at dilution of 1:200 (under 40x lens). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Myosin Light Chain 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Myosin Light Chain 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Myosin Light Chain 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Myosin Light Chain 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Myosin Light Chain 2 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Myosin Light Chain 2 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Myosin Light Chain 2 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Myosin Light Chain 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Myosin Light Chain 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Myosin Light Chain 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Myosin Light Chain 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Myosin Light Chain 2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Myosin Light Chain 2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          10906-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 44 publications 44 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 9 publications 9 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 116 publications 116 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          View 11 publications 11 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 8 publications 8 publications

          Not applicable (N/A)

          -
          View 14 publications 14 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat, Zebrafish

          Published species

          Human, Mouse, Rat, Zebrafish

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Myosin Light Chain 2 Fusion Protein Ag1356 (1-166 aa encoded by BC015821)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.22 mg/mL

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MAPKKAKKR AGGANSNVFS MFEQTQIQEF KEAFTIMDQN RDGFIDKNDL RDTFAALGRV NVKNEEIDEM IKEAPGPINF TVFLTMFGEK LKGADPEETI LNAFKVFDPE GKGVLKADYV REMLTTQAER FSKEEVDQMF AAFPPDVTGN LDYKNLVHII THGEEKD (1-166 aa encoded by BC015821)

          Target Information

          Thus gene encodes the regulatory light chain associated with cardiac myosin beta heavy chain. Ca+ triggers the phosphorylation of regulatory light chain that in turn triggers contraction. Mutations in this gene are associated with mid-left ventricular chamber type hypertrophic cardiomyopathy.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cardiac myosin light chain 2; cardiac myosin light chain-2; cardiac ventricular myosin light chain 2; DKFZp779C0562; MLC-2; MLC-2s/v; MLC-2v; Myosin light chain 2, slow skeletal/ventricular muscle isoform; myosin light chain 2v; myosin light chain phosphatase; myosin light chain, phosphorylatable, cardiac ventricles; myosin light chain-2; Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform; myosin regulatory light chain 2b; myosin, light chain 2, regulatory, cardiac, slow; myosin, light polypeptide 2, regulatory, cardiac, slow; myosin, light polypeptide 2b, regulatory, cardiac, slow; regulatory light chain of myosin; RLC of myosin; slow cardiac myosin regulatory light chain 2; Ventricular myosin light chain 2; ventricular myosin regulatory light chain

          View more View less

          Gene Aliases: CMH10; MLC-2; MLC-2s/v; MLC-2v; MLC2; mlc2b; Mlc2v; MYL2; Mylpc; zgc:136848

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10916, (Rat) P08733, (Mouse) P51667

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4633, (Rat) 363925, (Mouse) 17906, (Zebrafish) 677750

          View more View less

          Function(s)
          actin monomer binding calcium ion binding protein binding structural constituent of muscle myosin heavy chain binding metal ion binding actin or actin-binding cytoskeletal protein
          Process(es)
          regulation of the force of heart contraction regulation of striated muscle contraction heart development post-embryonic development muscle filament sliding negative regulation of cell growth muscle cell fate specification muscle fiber development cardiac myofibril assembly ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis heart contraction cardiac muscle contraction positive regulation of the force of heart contraction heart morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.
          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0