Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD10 Antibodies

          Invitrogen

          CD10 Monoclonal Antibody (eBioCB-CALLA (CB-CALLA)), FITC, eBioscience™

          9 Published Figures
          7 References
          View all (151) CD10 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD10 Monoclonal Antibody (eBioCB-CALLA (CB-CALLA)), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (9)
          CD10 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD10 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD10 Antibody (11-0106-42) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were stained with Mouse IgG2b kappa Isotype Control, eFluor 450 (Product # 48-4732-82) (blue histogram) or CD200 Monoclonal Antibody, eFluor 450 (purple histogram). Cells in the lymphocyte gate (left) or granulocyte gate (right) were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD10 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD10 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD10 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD10 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD10 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD10 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD10 Antibody in ELISA (ELISA)

          Product Details

          11-0106-42

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          View 5 publications 5 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBioCB-CALLA (CB-CALLA)

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10668714

          Product Specific Information

          Description: The eBioCB-CALLA monoclonal antibody recognizes human CD10 (CALLA, NEP, enkephalinase, Neprilysin), which is a 100 kDa, type II cell surface glycoprotein originally identified for its expression on most acute lymphoblastic leukemias (ALL). Subsequently, CD10 was shown to be the same molecule as the neutral endopeptidase (NEP), or KII-NA. CD10 is a Zn2+-dependent metallo-peptidase with endothelin, glucagon, gastrin, neurotensin and bradykinin included among its substrates. CD10 is involved in the regulation of chemotactic and inflammatory processes involving neutrophils. In B cells, CD10 regulates stromal cell-dependent B lymphopoiesis and expression has also been reported on mature B cells in germinal centres. In addition to the hematopoietic compartment, other major sites of CD10 expression are the brush border of enterocytes and renal tubules and glomeruli. There is partial blocking of the eBioCB-CALLA and MEM-78 monoclonal antibodies indicating that they recognize similar epitopes.

          Applications Reported: This eBioCB-CALLA (CB-CALLA) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This eBioCB-CALLA (CB-CALLA) antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD10, also known as the Common Acute Lymphocytic Leukemia Antigen (CALLA) and neutral endopeptidase (NEP), is a Zn2+-dependent metallo-peptidase with neutral metalloendopeptidase activity. It is a 100 kDa type II transmembrane glycoprotein encoded by a gene that exists in a single copy of greater than 45 kb. The 5' untranslated region of the CD10 gene is alternatively spliced, resulting in four separate mRNA transcripts, although the coding region remains unaffected by alternative splicing. CD10 is involved in the regulation of chemotactic and inflammatory processes involving neutrophils and plays a role in stromal cell-dependent B lymphopoiesis. It is expressed on immature B cells in adult bone marrow, mature B cells in germinal centers, and cells from patients with chronic myelocytic leukemia (CML). Additionally, CD10 is present on the cells of lymphoblastic, Burkitt's, and follicular germinal center lymphomas. Beyond the hematopoietic compartment, CD10 is highly expressed on the brush border of enterocytes and renal tubules and glomeruli, as well as on breast myoepithelial cells, bile canaliculi, and fibroblasts. CD10 cleaves peptides at the amino side of hydrophobic residues, inactivating several biologically active peptides, including endothelin, glucagon, gastrin, neurotensin, bradykinin, enkephalins, substance P, oxytocin, and others. Diseases associated with CD10 dysfunction include spinocerebellar ataxia 43 and Charcot-Marie Tooth Disease, highlighting its significance in both normal physiological processes and disease states.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Atriopeptidase; CALLA; CD10; common acute lymphoblastic leukemia antigen precursor; Common acute lymphocytic leukemia antigen; Enkephalinase; membrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase, CALLA, CD10); NEP; NEP-390; NEP-411; Neprilysin; neprilysin-390; neprilysin-411; Neutral endopeptidase 24.11; SFE; Skin fibroblast elastase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CALLA; CD10; CMT2T; EPN; MME; NEP; SCA43; SFE

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08473

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4311

          View more View less

          Function(s)
          phosphatidylserine binding endopeptidase activity metallocarboxypeptidase activity metalloendopeptidase activity protein binding peptidase activity metallopeptidase activity exopeptidase activity zinc ion binding hydrolase activity peptide binding protein homodimerization activity metal ion binding oligopeptidase activity cardiolipin binding
          Process(es)
          kidney development placenta development angiotensin maturation proteolysis peptide metabolic process learning or memory substance P catabolic process bradykinin catabolic process protein processing sensory perception of pain protein catabolic process lung development hormone catabolic process response to estrogen creatinine metabolic process beta-amyloid metabolic process positive regulation of neurogenesis neuropeptide processing cellular response to cytokine stimulus cellular response to UV-A cellular response to UV-B replicative senescence beta-amyloid clearance amyloid-beta clearance by cellular catabolic process positive regulation of long-term synaptic potentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline