Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD45 Antibodies

          Invitrogen

          CD45 Monoclonal Antibody (HI30), FITC, eBioscience™

          Advanced Verification
          61 Published Figures
          80 References
          View all (365) CD45 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD45 Monoclonal Antibody (HI30), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (61)
          • Advanced Verification (2)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 64

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD45 Antibody (11-0459-42) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with Mouse IgG1 K Isotype Control FITC (Product # 11-4714-42) (blue histogram) or Anti-Human CD45 FITC (purple histogram). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD45 Antibody in Western Blot (WB)
          CD45 Antibody in Western Blot (WB)
          CD45 Antibody
          CD45 Antibody

          Product Details

          11-0459-42

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.25 µg)/test
          View 67 publications 67 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Deer, Human, Mouse, Pig

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HI30

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 660 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10852703

          Product Specific Information

          Description: The HI30 monoclonal antibody reacts with all isoforms of human CD45, also known as Leukocyte Common Antigen (LCA). CD45 is expressed by all hematopoietic cells excluding circulating erythrocytes and platelets. The cytoplasmic portion of CD45 has tyrosine phosphatase enzymatic activity and plays an important role in activation of lymphocytes.

          Applications Reported: The HI30 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This HI30 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD45 (LCA, leukocyte common antigen) is a receptor-type protein tyrosine phosphatase (PTP) ubiquitously expressed in all nucleated hematopoietic cells, comprising approximately 10% of all surface proteins in lymphocytes. CD45 is absent on non-hematopoietic cell lines, normal and malignant, non-hematopoietic tissues. CD45 glycoprotein is crucial in lymphocyte development and antigen signaling, serving as an important regulator of Src-family kinases. CD45 protein exists as multiple isoforms as a result of alternative splicing, differ in their extracellular domains but share identical transmembrane and cytoplasmic domains. CD45RA is an isoform of the CD45 complex and has restricted expression between different subtypes of lymphoid cells. CD45 isoforms differ in their ability to translocate into the glycosphingolipid-enriched membrane domains and their expression depends on cell type and physiological state of the cell. CD45 has been shown to be an essential regulator of T- and B-cell antigen receptor signaling and suppresses JAK kinases to regulate cytokine receptor signaling. CD45 is also important in promoting cell survival by modulating integrin-mediated signal transduction pathway, DNA fragmentation during apoptosis and inhibition or upregulation of various immunological functions.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD45; CD45 antigen; glycoprotein 180; L-CA; Leukocyte common antigen; protein tyrosine phosphatase; protein tyrosine phosphatase, receptor type, c polypeptide; Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C; T200; T200 glycoprotein; T200 leukocyte common antigen; T220 and B220; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B220; CD45; CD45R; GP180; IMD105; L-CA; LCA; LY5; PTPRC; T200

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08575

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5788

          View more View less

          Function(s)
          phosphoprotein phosphatase activity protein tyrosine phosphatase activity transmembrane receptor protein tyrosine phosphatase activity receptor binding protein binding heparin binding hydrolase activity protein kinase binding protein tyrosine kinase inhibitor activity ankyrin binding spectrin binding heparan sulfate proteoglycan binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade natural killer cell differentiation negative regulation of T cell mediated cytotoxicity positive regulation of T cell mediated cytotoxicity negative regulation of cytokine-mediated signaling pathway hematopoietic progenitor cell differentiation positive regulation of immunoglobulin production positive regulation of T cell mediated immunity regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin positive regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin negative regulation of protein kinase activity protein dephosphorylation negative regulation of cell adhesion involved in substrate-bound cell migration leukocyte cell-cell adhesion signal transduction cell surface receptor signaling pathway response to gamma radiation regulation of gene expression dephosphorylation B cell differentiation T cell differentiation positive regulation of B cell proliferation regulation of interleukin-8 production negative regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of tumor necrosis factor production heterotypic cell-cell adhesion T cell proliferation B cell proliferation positive regulation of T cell proliferation T cell activation gamma-delta T cell differentiation positive regulation of MAPK cascade cell cycle phase transition plasma membrane raft distribution positive thymic T cell selection negative thymic T cell selection positive regulation of T cell differentiation positive regulation of gamma-delta T cell differentiation positive regulation of protein kinase activity negative regulation of JAK-STAT cascade alpha-beta T cell proliferation positive regulation of alpha-beta T cell proliferation positive regulation of isotype switching to IgG isotypes bone marrow development stem cell development regulation of phagocytosis positive regulation of phagocytosis positive regulation of calcium-mediated signaling T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway regulation of T cell receptor signaling pathway positive regulation of antigen receptor-mediated signaling pathway release of sequestered calcium ion into cytosol defense response to virus regulation of cell cycle positive regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade extrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of interleukin-4-mediated signaling pathway negative regulation of microglial cell activation response to aldosterone DN2 thymocyte differentiation positive regulation of hematopoietic stem cell migration positive regulation of stem cell proliferation regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline