Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Ly-6G Antibodies

          Invitrogen

          Ly-6G Monoclonal Antibody (1A8-Ly6g), FITC, eBioscience™

          33 Published Figures
          86 References
          View all (34) Ly-6G antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Ly-6G Monoclonal Antibody (1A8-Ly6g), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (33)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 34

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Ly-6G Antibody (11-9668-82) in Flow

          Staining of C57Bl/6 splenocytes with Anti-Mouse Ly-6C eFluor® 450 (Product # 48-5932-82) and 0.25 µg of Rat IgG2a K Isotype Control FITC (Product # 11-4321-42) (left) or 0.25 µg of Anti-Mouse Ly-6G (Gr-1) FITC (right). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry (IHC (P), ICC/IF)
          Ly-6G Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ly-6G Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ly-6G Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ly-6G Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ly-6G Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Product Details

          11-9668-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 72 publications 72 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1A8-Ly6g

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2572532

          Product Specific Information

          Description: The monoclonal antibody 1A8-Ly6g reacts with mouse Ly-6G, which is also known as Gr-1. Ly-6G is a 25-kDa GPI protein expressed exclusively by neutrophils. Studies suggest an important role in neutrophil infiltration, recruitment and migration. Ly-6G associates with B2 integrins CD11a and CD11b and can attenuate B2 integrin expression and function. The ligand for Ly-6G is currently unknown.

          Unlike the RB6-8C5 antibody, 1A8-Ly6g is reported to only bind to Ly-6G found on neutrophils. Moreover, 1A8-Ly6g has been used to deplete neutrophils and reported to have antagonist activity.

          Applications Reported: This 1A8-Ly6g antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 1A8-Ly6g antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Ly6G (Lymphocyte antigen 6 complex locus G6D) is a component of the myeloid differentiation antigen Gr-1, together with Ly6C. The Ly6G protein has a molecular weight of approximately 21-25 kDa and is expressed by myeloid derived cells in the bone marrow. Ly6G is a good marker for detection of peripheral neutrophils, monocytes and granulocytes. Expression of Gr-1 in bone marrow correlates with granulocyte differentiation and maturation. The physiological role of Ly6G remains unclear but studies have shown its involvement in anti-tumor response, and studies with neutrophils suggest that Ly6G ligation may have an inhibitory effect on local immune responses.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Ly-6G; Ly-6G.1; Lymphocyte antigen 6G

          View more View less

          Gene Aliases: Gr-1; Gr1; Ly-6G; Ly6g

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P35461

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 546644

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline