Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CXCR4 (CD184) Antibodies

          Proteintech

          CXCR4 Polyclonal Antibody

          43 References
          View all (80) CXCR4 (CD184) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CXCR4 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          CXCR4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CXCR4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CXCR4 Antibody (11073-2-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using (Product # 11073-2-AP) (CXCR4 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CXCR4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CXCR4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CXCR4 Antibody in Western Blot (WB)
          CXCR4 Antibody in Western Blot (WB)
          CXCR4 Antibody in Western Blot (WB)
          CXCR4 Antibody in Western Blot (WB)
          CXCR4 Antibody in Immunoprecipitation (IP)

          Product Details

          11073-2-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 31 publications 31 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-dependent
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 1 publication 1 publication

          Not applicable (N/A)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          CXCR4 Fusion Protein Ag1528 (199-359 aa encoded by BC020968)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.29 mg/mL

          Amount

          43.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: NDLWVVVFQ FQHIMVGLIL PGIVILSCYC IIISKLSHSK GHQKRKALKT TVILILAFFA CWLPYYIGIS IDSFILLEII KQGCEFENTV HKWISITEAL AFFHCCLNPI LYAFLGAKFK TSAQHALTSV SRGSSLKILS KGKRGGHSSV STESESSSFH SS (199-359 aa encoded by BC020968)

          Target Information

          CXCR4 (Fusin, LESTR, HUMSTR) is a member of the G-protein-coupled chemokine receptor family with seven membrane-spanning domains, and functions as a co-receptor for X4 HIV-1 entry into CD4+ cells. CXCR4 has been proved to be the co-receptor for HIV-2's binding to CD4 through envelope glycoprotein gp 120 and promotes Env-mediated fusion of the virus. In other cases, CXCR4 can even function as the only receptor for HIV-2's binding to the CD4 host cells. CXCR4 is the receptor for the C-X-C chemokine CXCL12/SDF-1 that transduces a signal by increasing intracellular calcium ion levels and enhancing MAPK1/MAPK3 activation. CXCR4 acts as a receptor for extracellular ubiquitin; leading to enhanced intracellular calcium ions and reduced cellular cAMP levels. Also, CXCR4 is involved in hematopoiesis and in cardiac ventricular septum formation, and plays an essential role in vascularization of the gastrointestinal tract, probably by regulating vascular branching and/or remodeling processes in endothelial cells. In the CNS, CXCR4 could mediate hippocampal-neuron survival and is involved in cerebellar development. CXCR4 binds bacterial lipopolysaccharide (LPS) and mediates LPS-induced inflammatory response, including TNF secretion by monocytes. Antibodies to CXCR4 block HIV-1 and HIV-2 fusion and infection of human target cells. The amino-terminal domain and the second extracellular loop of CXCR4 serve as HIV biding sites.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; C-X-C chemokine receptor type 4; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; CD antigen CD184; CD184; CD184 antigen; chemokine (C-X-C motif) receptor 4; chemokine (C-X-C) receptor 4; chemokine receptor (LCR1); chemokine receptor 4; CXC; CXC chemokine receptor; CXC motif chemokine; CXC-R4; CXCR-4; FB22; Fusin; fusin; G protein-coupled receptor; HUMSTR; LESTR; G protein-coupled receptor; G-protein coupled receptor; HM89; HUMSTR; LAP-3; LCR1; LESTR; Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor; leukocyte-expressed seven-transmembrane-domain; Lipopolysaccharide-associated protein 3; LPS-associated protein 3; neuropeptide Y receptor Y3; neuropeptide Y3 receptor; NPYRL; PB-CKR; Pre-B-cell-derived chemokine receptor; SDF-1 receptor; seven transmembrane helix receptor; seven-transmembrane-segment receptor, spleen; Stromal cell-derived factor 1 receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: b2b220Clo; CD184; Cmkar4; CXCR4; D2S201E; FB22; HM89; HSY3RR; LAP-3; LAP3; LCR1; LESTR; NPY3R; NPYR; NPYRL; NPYY3R; PB-CKR; PBSF/SDF-1; Sdf1r; WHIM; WHIMS; WHIMS1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P61073, (Mouse) P70658, (Rat) O08565

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7852, (Mouse) 12767, (Rat) 60628

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity actin binding G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity protein binding coreceptor activity C-C chemokine receptor activity C-X-C chemokine receptor activity cytokine binding C-C chemokine binding ubiquitin protein ligase binding myosin light chain binding C-X-C motif chemokine 12 receptor activity ubiquitin binding signal transducer activity drug binding
          Process(es)
          patterning of blood vessels ameboidal-type cell migration neuron migration epithelial cell development chemotaxis signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway germ cell development nervous system development brain development motor neuron axon guidance germ cell migration organ morphogenesis cell migration calcium-mediated signaling telencephalon cell migration regulation of cell migration T cell proliferation neutrophil activation regulation of programmed cell death myelin maintenance positive regulation of oligodendrocyte differentiation regulation of chemotaxis regulation of calcium ion transport cardiac muscle contraction chemokine-mediated signaling pathway cellular response to cytokine stimulus response to hypoxia dendritic cell chemotaxis apoptotic process inflammatory response immune response adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration response to virus neurogenesis regulation of cell adhesion positive regulation of cell migration CXCL12-activated CXCR4 signaling pathway viral entry into host cell cell chemotaxis positive regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of vasculature development positive regulation of macrophage migration inhibitory factor signaling pathway neuron recognition neural precursor cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline