Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • BAIAP2 Antibodies

          Proteintech

          IRSp53 Polyclonal Antibody

          7 References
          View all (21) BAIAP2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IRSp53 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          IRSp53 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          IRSp53 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IRSp53 Antibody (11087-2-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using (Product # 11087-2-AP) (IRSp53 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IRSp53 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          IRSp53 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          IRSp53 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          IRSp53 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          IRSp53 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          IRSp53 Antibody in Western Blot (WB)
          IRSp53 Antibody in Western Blot (WB)
          IRSp53 Antibody in Western Blot (WB)
          IRSp53 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          IRSp53 Polyclonal Antibody

          Product Details

          11087-2-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          IRSp53 Fusion Protein Ag1552 (1-300 aa encoded by BC014020)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.4 mg/mL

          Amount

          60 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MSLSRSEEM HRLTENVYKT IMEQFNPSLR NFIAMGKNYE KALAGVTYAA KGYFDALVKM GELASESQGS KELGDVLFQM AEVHRQIQNQ LEEMLKSFHN ELLTQLEQKV ELDSRYLSAA LKKYQTEQRS KGDALDKCQA ELKKLRKKSQ GSKNPQKYSD KELQYIDAIS NKQGELENYV SDGYKTALTE ERRRFCFLVE KQCAVAKNSA AYHSKGKELL AQKLPLWQQA CADPSKIPER AVQLMQQVAS NGATLPSALS ASKSNLVISD PIPGAKPLPV PPELAPFVGR MSAQESTPIM N (1-300 aa encoded by BC014020)

          Target Information

          The protein encoded by this gene has been identified as a brain-specific angiogenesis inhibitor (BAI1)-binding protein. This adaptor protein links membrane bound G-proteins to cytoplasmic effector proteins. This protein functions as an insulin receptor tyrosine kinase substrate and suggests a role for insulin in the central nervous system. It also associates with a downstream effector of Rho small G proteins, which is associated with the formation of stress fibers and cytokinesis. This protein is involved in lamellipodia and filopodia formation in motile cells and may affect neuronal growth-cone guidance. This protein has also been identified as interacting with the dentatorubral-pallidoluysian atrophy gene, which is associated with an autosomal dominant neurodegenerative disease. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BAI-associated protein 2; BAI1 associated protein 2; BAI1-associated protein 2; BAR/IMD domain-containing adapter protein 2; Brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2; Fas ligand-associated factor 3; FLAF3; insulin receptor substrate 53; insulin receptor substrate of 53 kDa; insulin receptor substrate p53; Insulin receptor substrate p53/p58; Insulin receptor substrate protein of 53 kDa; Insulin receptor tyrosine kinase 53 kDa substrate; Insulin receptor tyrosine kinase substrate protein p53; IRS-58; IRSp53; IRSp53/58; unnamed protein product; WASP and MIM like

          View more View less

          Gene Aliases: BAIAP2; BAP2; FLAF3; IRSP53; R75030; WAML

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UQB8, (Mouse) Q8BKX1, (Rat) Q6GMN2

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10458, (Mouse) 108100, (Rat) 117542

          View more View less

          Function(s)
          transcription cofactor binding protein binding cytoskeletal adaptor activity PDZ domain binding identical protein binding proline-rich region binding scaffold protein binding cadherin binding involved in cell-cell adhesion scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          plasma membrane organization axonogenesis insulin receptor signaling pathway regulation of cell shape positive regulation of neuron projection development dendrite development neuron differentiation positive regulation of actin filament polymerization regulation of actin cytoskeleton organization protein localization to synapse regulation of synaptic plasticity modulation of synaptic transmission actin filament bundle assembly actin crosslink formation positive regulation of dendritic spine morphogenesis cellular response to epidermal growth factor stimulus cell-cell adhesion regulation of postsynapse organization cellular response to L-glutamate regulation of modification of postsynaptic actin cytoskeleton positive regulation of excitatory postsynaptic potential Rho protein signal transduction response to bacterium positive regulation of actin cytoskeleton reorganization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline