Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • OCT4 Antibodies

          Proteintech

          OCT4 Polyclonal Antibody

          221 References
          View all (63) OCT4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite OCT4 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (16)
          OCT4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          OCT4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          OCT4 Antibody (11263-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded Human lung cancer tissue slide using (Product # 11263-1-AP) OCT4/POU5F1 antibody at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          OCT4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OCT4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          OCT4 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          OCT4 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          OCT4 Antibody in Western Blot (WB)
          OCT4 Antibody in Western Blot (WB)
          OCT4 Antibody in Western Blot (WB)
          OCT4 Antibody in Western Blot (WB)
          OCT4 Antibody in Western Blot (WB)
          OCT4 Antibody in Western Blot (WB)
          OCT4 Antibody in Western Blot (WB)
          OCT4 Antibody in Western Blot (WB)
          OCT4 Antibody in Western Blot (WB)
          OCT4 Antibody in Western Blot (WB)
          OCT4 Antibody in Western Blot (WB)
          OCT4 Antibody in Western Blot (WB)
          OCT4 Polyclonal Antibody

          Product Details

          11263-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 153 publications 153 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 29 publications 29 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 30 publications 30 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Not applicable (N/A)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          OCT4 Fusion Protein Ag1794 (102-265 aa encoded by BC020712)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.36 mg/mL

          Amount

          54 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MCKLRPLLQ KWVEEADNNE NLQEICKAET LVQARKRKRT SIENRVRGNL ENLFLQCPKP TLQQISHIAQ QLGLEKDVVR VWFCNRRQKG KRSSSDYAQR EDFEAAGSPF SGGPVSFPLA PGPHFGTPGY GSPHFTALYS SVPFPEGEAF PPVSVTTLGS PMHSN (102-265 aa encoded by BC020712)

          Target Information

          POU5F1, also commonly known as Oct-4, is a maternally expressed octamer-binding protein that was the first transcription factor described for the early stages of development. The role of POU5F1 in embryonic development suggested that it might be useful in the creation of stem cells that might be useful in cell replacement therapies in the treatment of several degenerative diseases. Artificial stem cells, termed induced pluripotent stem (iPS) cells, can be created by expressing POU5F1 and the transcription factors Sox2, Klf4 and Lin28 along with c-Myc in mouse fibroblasts. More recently, experiments have demonstrated that iPS cells could be generated using expression plasmids expressing POU5F1, Sox2, KlfF4 and c-Myc, eliminating the need for virus introduction, thereby addressing a safety concern for potential use of iPS cells in regenerative medicine.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 3-Oct; 4-Oct; DADB-104B20.2; gp-9; HGNC:9221; MGC22487; NF-A3; Oct-3; Oct-4; OCT4-B1; OCT4B-variant 2; Octamer-binding protein 3; Octamer-binding protein 4; Octamer-binding transcription factor 3; OTF-3; OTTHUMP00000221150; OTTHUMP00000221151; POU class 5 homeobox 1; POU domain transcription factor OCT4; POU domain, class 5, transcription factor 1; pou-2; POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein; pou2; transcriptional regulator

          View more View less

          Gene Aliases: NF-A3; Oct-3; Oct-3/4; Oct-4; OCT3; Oct3/4; OCT4; OCT4Borf1; OTF-3; Otf-4; OTF3; Otf3-rs7; Otf3g; OTF4; POU5F1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q01860, (Mouse) P20263

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5460, (Mouse) 18999, (Rat) 294562

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA binding protein binding ubiquitin protein ligase binding miRNA binding sequence-specific DNA binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding RNA polymerase II transcription coactivator activity chromatin binding transcription corepressor activity transcription factor binding chromatin DNA binding transcription regulatory region DNA binding poly(A) RNA binding protein heterodimerization activity POU domain binding HMG box domain binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter endodermal cell fate specification blastocyst development heart induction endodermal-mesodermal cell signaling regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to wounding anatomical structure morphogenesis regulation of asymmetric cell division regulation of gene expression BMP signaling pathway somatic stem cell population maintenance positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell fate commitment involved in formation of primary germ layer cardiac cell fate determination positive regulation of canonical Wnt signaling pathway negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter mesodermal cell fate commitment endodermal cell fate commitment ectodermal cell fate commitment trophectodermal cell differentiation blastocyst growth BMP signaling pathway involved in heart induction transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter multicellular organism development response to organic substance stem cell population maintenance germ-line stem cell population maintenance response to retinoic acid positive regulation of catenin import into nucleus mRNA transcription from RNA polymerase II promoter cell fate commitment negative regulation of cell differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of calcium ion-dependent exocytosis stem cell differentiation positive regulation of protein kinase B signaling negative regulation of protein kinase B signaling positive regulation of SMAD protein import into nucleus negative regulation of gene silencing by miRNA regulation of heart induction by regulation of canonical Wnt signaling pathway regulation of methylation-dependent chromatin silencing response to cytokine
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline