Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • IRF3 Antibodies

          Proteintech

          IRF3 Polyclonal Antibody

          161 References
          View all (70) IRF3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IRF3 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (14)
          IRF3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          IRF3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 14

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IRF3 Antibody (11312-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using IRF3 antibody 11312-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IGG (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IRF3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          IRF3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          IRF3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          IRF3 Antibody in Western Blot (WB)
          IRF3 Antibody in Western Blot (WB)
          IRF3 Antibody in Western Blot (WB)
          IRF3 Antibody in Western Blot (WB)
          IRF3 Antibody in Western Blot (WB)
          IRF3 Antibody in Western Blot (WB)
          IRF3 Antibody in Western Blot (WB)
          IRF3 Antibody in Western Blot (WB)
          IRF3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IRF3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IRF3 Antibody in Immunoprecipitation (IP)

          Product Details

          11312-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 118 publications 118 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          View 26 publications 26 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.2 µg/1x10^6 cells
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 8 publications 8 publications

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          RNA Immunoprecipitation (RIP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Not applicable (N/A)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse, Pig, Rat, Sheep

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          IRF3 Fusion Protein Ag1858 (1-452 aa encoded by BC009395)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          30 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MGTPKPRIL PWLVSQLDLG QLEGVAWVNK SRTRFRIPWK HGLRQDAQQE DFGIFQAWAE ATGAYVPGRD KPDLPTWKRN FRSALNRKEG LRLAEDRSKD PHDPHKIYEF VNSGVGDFSQ PDTSPDTNGG GSTSDTQEDI LDELLGNMVL APLPDPGPPS LAVAPEPCPQ PLRSPSLDNP TPFPNLGPSE NPLKRLLVPG EEWEFEVTAF YRGRQVFQQT ISCPEGLRLV GSEVGDRTLP GWPVTLPDPG MSLTDRGVMS YVRHVLSCLG GGLALWRAGQ WLWAQRLGHC HTYWAVSEEL LPNSGHGPDG EVPKDKEGGV FDLGPFIVGS WAPRSDYLHG RKRTLTTLCP LVLCGGVMAP GPAVDQEARD GQGCAHVPQG LGRNGPGRGC LLPGEYCGPA HFQQPPTLPH LRPVQGLPAG LGGGHGFPGP WGDLSPRSSW CASNPPVPHH LNQ (1-452 aa encoded by BC009395)

          Target Information

          IFR3 (interferon regulatory factor 3) is a key transcriptional regulator of type I interferon (IFN)-dependent immune responses. It plays a critical role in the innate immune response against DNA and RNA viruses. IFR3 regulates the transcription of type I IFN genes (IFN-alpha and IFN-beta) and IFN-stimulated genes (ISG) by binding to an interferon-stimulated response element (ISRE) in their promoters. It acts as a more potent activator of the IFN-beta gene than the IFN-alpha gene and plays a critical role in both the early and late phases of the IFNA/B gene induction. IFR3 is found in an inactive form in the cytoplasm of uninfected cells and following viral infection, double-stranded RNA, or toll-like receptor signaling. It is phosphorylated by IKBKE and TBK1 kinases. This induces a conformational change, leading to its dimerization and nuclear localization and association with CREB binding protein to form dsRNA-activated factor 1 (DRAF1), a complex which activates the transcription of the type I IFN and ISG genes. Mutations in the gene can result in encephalopathy, acute, infection-induced, herpes-specific 7.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Interferon regulatory factor 3; IRF-3; IRF-3a; IRF-3b; IRF-3c; IRF-3d; IRF-3e; IRF-3f; IRF3 (phospho S386); IRF3 (pS386); IRF3 (pSer386); IRF3 phospho; IRF3 phospho S386; IRF3 phospho Ser386; phospho IRF3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: C920001K05Rik; IIAE7; IRF-3; IRF3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q14653, (Mouse) P70671

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3661, (Mouse) 54131

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding bacterial-type RNA polymerase transcriptional activator activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding protein domain specific binding identical protein binding protein homodimerization activity sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding regulatory region DNA binding transcription regulatory region DNA binding winged helix/forkhead transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of cytokine production immune system process cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus cell surface receptor signaling pathway mRNA transcription response to bacterium regulation of gene expression programmed cell death signal transduction involved in regulation of gene expression lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of type I interferon production response to lipopolysaccharide positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production toll-like receptor 4 signaling pathway TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway MDA-5 signaling pathway regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to exogenous dsRNA innate immune response positive regulation of innate immune response positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of inflammatory response defense response to virus type I interferon signaling pathway positive regulation of type I interferon-mediated signaling pathway cellular response to lipopolysaccharide cellular response to exogenous dsRNA macrophage apoptotic process programmed necrotic cell death cellular response to virus antiviral innate immune response cGAS/STING signaling pathway positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response transcription, DNA-templated type I interferon biosynthetic process negative regulation of interferon-beta biosynthetic process negative regulation of defense response to virus by host positive regulation of cytokine secretion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline