Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Fumarase Antibodies

          Proteintech

          FH Polyclonal Antibody

          12 References
          View all (43) Fumarase antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FH Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (27)
          FH Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FH Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 27

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FH Antibody (11375-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using FH antibody (Product # 11375-1-AP) at dilution of 1:0 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FH Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          FH Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          FH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Western Blot (WB)
          FH Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          FH Polyclonal Antibody

          Product Details

          11375-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 9 publications 9 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -

          Not applicable (N/A)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Plant

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          FH Fusion Protein Ag1934 (204-510 aa encoded by BC003108)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: HEVLLPGLQ KLHDALDAKS KEFAQIIKIG RTHTQDAVPL TLGQEFSGYV QQVKYAMTRI KAAMPRIYEL AAGGTAVGTG LNTRIGFAEK VAAKVAALTG LPFVTAPNKF EALAAHDALV ELSGAMNTTA CSLMKIANDI RFLGSGPRSG LGELILPENE PGSSIMPGKV NPTQCEAMTM VAAQVMGNHV AVTVGGSNGH FELNVFKPMM IKNVLHSARL LGDASVSFTE NCVVGIQANT ERINKLMNES LMLVTALNPH IGYDKAAKIA KTAHKNGSTL KETAIELGYL TAEQFDEWVK PKDMLGPK (204-510 aa encoded by BC003108)

          Target Information

          The protein encoded by this gene is an enzymatic component of the tricarboxylic acid cycle, or Krebs cycle, and catalyzes the formation of L-malate from fumarate. It exists in both a cytosolic form and an N-terminal extended form, differing only in the translation start site used. The N-terminal extended form is targeted to the mitochondrion, where the removal of the extension generates the same form as in the cytoplasm. It is similar to some thermostable class II fumarases and functions as a homotetramer. Mutations in this gene can cause fumarase deficiency and lead to progressive encephalopathy.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: EF-3; epididymis secretory sperm binding protein; Fumarase; fumarase precursor (EC 4.2.1.2); fumarate hydratase 1; Fumarate hydratase, mitochondrial; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: FH; Fh-1; Fh1; FMRD; HLRCC; HsFH; LRCC; MCL; MCUL1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P07954, (Rat) P14408, (Mouse) P97807

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2271, (Rat) 24368, (Mouse) 14194

          View more View less

          Function(s)
          catalytic activity fumarate hydratase activity protein binding lyase activity histone binding lyase metabolite interconversion enzyme
          Process(es)
          urea cycle regulation of arginine metabolic process tricarboxylic acid cycle fumarate metabolic process malate metabolic process DNA repair arginine metabolic process cellular response to DNA damage stimulus homeostasis of number of cells within a tissue positive regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of double-strand break repair via nonhomologous end joining
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline