Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • IL2RG (CD132) Antibodies

          Proteintech

          IL2RG Polyclonal Antibody

          View all (32) IL2RG (CD132) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL2RG Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          IL2RG Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL2RG Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL2RG Antibody (11409-1-AP) in WB

          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with (Product # 11409-1-AP) IL2RG antibody at dilution of 1:1,500 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL2RG Antibody in Western Blot (WB)
          IL2RG Antibody in Western Blot (WB)
          IL2RG Antibody in Western Blot (WB)
          IL2RG Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL2RG Polyclonal Antibody

          Product Details

          11409-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.2 µg/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          IL2RG Fusion Protein Ag1911 (1-369 aa encoded by BC014972)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.14 mg/mL

          Amount

          21 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MLKPSLPFT SLLFLQLPLL GVGLNTTILT PNGNEDTTAD FFLTTMPTDS LSVSTLPLPE VQCFVFNVEY MNCTWNSSSE PQPTNLTLHY WYKNSDNDKV QKCSHYLFSE EITSGCQLQK KEIHLYQTFV VQLQDPREPR RQATQMLKLQ NLVIPWAPEN LTLHKLSESQ LELNWNNRFL NHCLEHLVQY RTDWDHSWTE QSVDYRHKFS LPSVDGQKRY TFRVRSRFNP LCGSAQHWSE WSHPIHWGSN TSKENPFLFA LEAVVISVGS MGLIISLLCV YFWLERTMPR IPTLKNLEDL VTEYHGNFSA WSGVSKGLAE SLQPDYSERL CLVSEIPPKG GALGEGPGAS PCNQHSPYWA PPCYTLKPET (1-369 aa encoded by BC014972)

          Target Information

          IL2RG is an important signaling component of many interleukin receptors, including those of interleukin -2, -4, -7 and -21, and is thus referred to as the common gamma chain. Mutations in this gene cause X-linked severe combined immunodeficiency (XSCID), as well as X-linked combined immunodeficiency (XCID), a less severe immunodeficiency disorder.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD132; CD132 antigen; common cytokine receptor gamma chain; Cytokine receptor common subunit gamma; gammaC; IL-2 receptor subunit gamma; IL-2R subunit gamma; IL2R gamma; interleukin 2 receptor, gamma; interleukin 2 receptor, gamma (severe combined immunodeficiency); Interleukin-2 receptor subunit gamma; nonfunctional common cytokine receptor gamma chain; p64; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: [g]c; Ab2-183; CD132; CIDX; gamma(c); gc; IL-2RG; IL2RG; IMD4; P64; SCIDX; SCIDX1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P31785, (Mouse) P34902

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3561, (Rat) 140924, (Mouse) 16186

          View more View less

          Function(s)
          cytokine receptor activity interleukin-2 receptor activity interleukin-4 receptor activity interleukin-7 receptor activity protein binding coreceptor activity cytokine binding interleukin-2 binding interleukin-15 receptor activity interleukin-7 binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          mature B cell differentiation CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation immune system process positive regulation of immunoglobulin production immune response signal transduction gene expression regulation of gene expression positive regulation of gene expression cytokine-mediated signaling pathway cellular homeostasis lymphocyte differentiation B cell differentiation positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation T cell differentiation in thymus positive regulation of T cell differentiation in thymus interleukin-15-mediated signaling pathway interleukin-4-mediated signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway interleukin-7-mediated signaling pathway interleukin-9-mediated signaling pathway positive regulation of B cell differentiation positive regulation of phagocytosis positive regulation of lymphocyte differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline