Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GPSM1 Antibodies

          Proteintech

          AGS3 Polyclonal Antibody

          5 References
          View all (11) GPSM1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite AGS3 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          AGS3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          AGS3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          AGS3 Antibody (11483-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using GPSM1 antibody 11483-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IGG (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          AGS3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          AGS3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AGS3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AGS3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AGS3 Antibody in Western Blot (WB)
          AGS3 Antibody in Western Blot (WB)
          AGS3 Antibody in Western Blot (WB)
          AGS3 Antibody in Western Blot (WB)
          AGS3 Antibody in Western Blot (WB)
          AGS3 Polyclonal Antibody

          Product Details

          11483-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          AGS3 Fusion Protein Ag2018 (1-300 aa encoded by BC017353)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.26 mg/mL

          Amount

          39 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MEASCLELA LEGERLCKAG DFKTGVAFFE AAVQVGTEDL KTLSAIYSQL GNAYFYLKEH GRALEYHKHD LLLARTIGDR MGEAKASGNL GNTLKVLGRF DEAAVCCQRH LSIAQEQGDK VGEARALYNI GNVYHAKGKQ LSWNAANATQ DPGHLPPDVR ETLCKASEFY ERNLSLVKEL GDRAAQGRAY GNLGNTHYLL GNFTEATTFH KERLAIAKEF GDKAAERRAY SNLGNAHVFL GRFDVAAEYY KKTLQLSRQL RDQAVEAQAC YSLGNTYTLL QDYERAAEYH LRHLLIAQEL A (1-300 aa encoded by BC017353)

          Target Information

          G-protein signaling modulators (GPSMs) play diverse functional roles through their interaction with G-protein subunits. This gene encodes a receptor-independent activator of G protein signaling, which is one of several factors that influence the basal activity of G-protein signaling systems. The protein contains seven tetratricopeptide repeats in its N-terminal half and four G-protein regulatory (GPR) motifs in its C-terminal half. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Activator of G-protein signaling 3; DKFZP727I051; G-protein signaling modulator 1 (AGS3-like, C. elegans); G-protein signalling modulator 1 (AGS3-like, C. elegans); G-protein-signaling modulator 1

          View more View less

          Gene Aliases: 1810037C22Rik; AGS3; AW107933; C10a; GPSM1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q86YR5, (Rat) Q9R080, (Mouse) Q6IR34

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 26086, (Rat) 246254, (Mouse) 67839

          View more View less

          Function(s)
          G-protein alpha-subunit binding GDP-dissociation inhibitor activity protein binding GTPase regulator activity
          Process(es)
          nervous system development regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway cell differentiation regulation of catalytic activity establishment of mitotic spindle orientation positive regulation of macroautophagy negative regulation of GTPase activity negative regulation of guanyl-nucleotide exchange factor activity multicellular organism development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline