Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Gelsolin Antibodies

          Proteintech

          Gelsolin Polyclonal Antibody

          11 References
          View all (31) Gelsolin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Gelsolin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          Gelsolin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Gelsolin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Gelsolin Antibody (11644-2-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 11644-2-AP ( Gelsolin Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Gelsolin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Gelsolin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Gelsolin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Gelsolin Antibody in Western Blot (WB)
          Gelsolin Antibody in Western Blot (WB)
          Gelsolin Antibody in Western Blot (WB)
          Gelsolin Antibody in Western Blot (WB)
          Gelsolin Polyclonal Antibody

          Product Details

          11644-2-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Gelsolin Fusion Protein Ag2239 (433-782 aa encoded by BC026033)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MAAQHGMDD DGTGQKQIWR IEGSNKVPVD PATYGQFYGG DSYIILYNYR HGGRQGQIIY NWQGAQSTQD EVAASAILTA QLDEELGGTP VQSRVVQGKE PAHLMSLFGG KPMIIYKGGT SREGGQTAPA STRLFQVRAN SAGATRAVEV LPKAGALNSN DAFVLKTPSA AYLWVGTGAS EAEKTGAQEL LRVLRAQPVQ VAEGSEPDGF WEALGGKAAY RTSPRLKDKK MDAHPPRLFA CSNKIGRFVI EEVPGELMQE DLATDDVMLL DTWDQVFVWV GKDSQEEEKT EALTSAKRYI ETDPANRDRR TPITVVKQGF EPPSFVGWFL GWDDDYWSVD PLDRAMAELA A (433-782 aa encoded by BC026033)

          Target Information

          The protein encoded by this gene binds to the "plus" ends of actin monomers and filaments to prevent monomer exchange. The encoded calcium-regulated protein functions in both assembly and disassembly of actin filaments. Defects in this gene are a cause of familial amyloidosis Finnish type (FAF). Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Actin-depolymerizing factor; ADF; ADFBrevin; AGEL; Brevin; DKFZp313L0718; epididymis secretory sperm binding protein; Gelsolin; RP11-477J21.1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ADF; AGEL; AMYLD4; Gsb; GSN

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P06396, (Rat) Q68FP1, (Mouse) P13020

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2934, (Rat) 296654, (Mouse) 227753

          View more View less

          Function(s)
          actin binding calcium ion binding protein binding phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit binding myosin II binding metal ion binding actin filament binding protein domain specific binding non-motor actin binding protein
          Process(es)
          phagocytosis, engulfment actin filament organization central nervous system development actin polymerization or depolymerization positive regulation of gene expression striated muscle atrophy vesicle-mediated transport extracellular matrix disassembly cell projection organization cell projection assembly actin cytoskeleton organization actin filament polymerization actin filament depolymerization protein destabilization response to muscle stretch positive regulation of apoptotic process negative regulation of viral entry into host cell actin filament severing barbed-end actin filament capping positive regulation of actin nucleation actin filament capping relaxation of cardiac muscle cilium morphogenesis cellular response to interferon-gamma regulation of podosome assembly cardiac muscle cell contraction renal protein absorption hepatocyte apoptotic process positive regulation of keratinocyte apoptotic process regulation of establishment of T cell polarity regulation of plasma membrane raft polarization regulation of receptor clustering positive regulation of protein processing in phagocytic vesicle amyloid fibril formation apoptotic process aging oligodendrocyte development regulation of cell adhesion wound healing tissue regeneration actin nucleation response to ethanol phosphatidylinositol-mediated signaling response to folic acid cellular response to cadmium ion sequestering of actin monomers actin filament reorganization regulation of wound healing, spreading of epidermal cells positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline