Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Importin 4 Antibodies

          Proteintech

          IPO4 Polyclonal Antibody

          9 References
          View all (11) Importin 4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IPO4 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          IPO4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          IPO4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IPO4 Antibody (11679-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using IPO4 antibody 11679-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IGG (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IPO4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          IPO4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          IPO4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          IPO4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          IPO4 Antibody in Western Blot (WB)
          IPO4 Antibody in Western Blot (WB)
          IPO4 Antibody in Western Blot (WB)
          IPO4 Antibody in Western Blot (WB)
          IPO4 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          IPO4 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          IPO4 Polyclonal Antibody

          Product Details

          11679-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 8 publications 8 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          IPO4 Fusion Protein Ag2281 (401-787 aa encoded by BC003690)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.3 mg/mL

          Amount

          45 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MESVFEEVF KLLECPHLNV RKAAHEALGQ FCCALHKACQ SCPSEPNTAA LQAALARVVP SYMQAVNRER ERQVVMAVLE ALTGVLRSCG TLTLKPPGRL AELCGVLKAV LQRKTACQDT DEEEEEEDDD QAEYDAMLLE HAGEAIPALA AAAGGDSFAP FFAGFLPLLV CKTKQGCTVA EKSFAVGTLA ETIQGLGAAS AQFVSRLLPV LLSTAQEADP EVRSNAIFGM GVLAEHGGHP AQEHFPKLLG LLFPLLARER HDRVRDNICG ALARLLMASP TRKPEPQVLA ALLHALPLKE DLEEWVTIGR LFSFLYQSSP DQVIDVAPEL LRICSLILAD NKIPPDTKAA LLLLLTFLAK QHTDSFQAAL GSLPVDKAQE LQAVLGLS (401-787 aa encoded by BC003690)

          Target Information

          Importin-4 is a protein that in humans is encoded by the IPO4 gene. Functions in nuclear protein import as nuclear transport receptor. Serves as receptor for nuclear localization signals (NLS) in cargo substrates. Is thought to mediate docking of the importin/substrate complex to the nuclear pore complex (NPC) through binding to nucleoporin and the complex is subsequently translocated through the pore by an energy requiring, Ran-dependent mechanism. At the nucleoplasmic side of the NPC, Ran binds to the importin, the importin/substrate complex dissociates and importin is re-exported from the nucleus to the cytoplasm where GTP hydrolysis releases Ran.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Imp4; Imp4a; Imp4b; importin 4a; Importin-4; Importin-4a; Importin-4b; IPO4; nuclear import receptor; Ran-binding protein 4; RanBP4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 8430408O15Rik; AA409693; Imp4; Imp4a; IMP4B; IPO4; RANBP4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8TEX9, (Mouse) Q8VI75

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 79711, (Rat) 290228, (Mouse) 75751

          View more View less

          Function(s)
          protein binding nuclear localization sequence binding small GTPase binding nuclear import signal receptor activity Ran GTPase binding transporter
          Process(es)
          protein import into nucleus intracellular protein transport protein transport protein localization to nucleus DNA replication-dependent nucleosome assembly DNA replication-independent nucleosome assembly ribosomal protein import into nucleus transport ribosome biogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline