Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Angiotensinogen Antibodies

          Proteintech

          Angiotensinogen Polyclonal Antibody

          21 References
          View all (38) Angiotensinogen antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Angiotensinogen Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          Angiotensinogen Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Angiotensinogen Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Angiotensinogen Antibody (11992-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded Human liver tissue slide using (Product # 11992-1-AP) Angiotensinogen antibody at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Angiotensinogen Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Angiotensinogen Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Angiotensinogen Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Angiotensinogen Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Angiotensinogen Antibody in Western Blot (WB)
          Angiotensinogen Antibody in Western Blot (WB)
          Angiotensinogen Antibody in Western Blot (WB)
          Angiotensinogen Antibody in Western Blot (WB)
          Angiotensinogen Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Angiotensinogen Polyclonal Antibody

          Product Details

          11992-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 15 publications 15 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.2 µg/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Angiotensinogen Fusion Protein Ag2632 (136-485 aa encoded by BC011519)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: PTAVFGTLA SLYLGALDHT ADRLQAILGV PWKDKNCTSR LDAHKVLSAL QAVQGLLVAQ GRADSQAQLL LSTVVGVFTA PGLHLKQPFV QGLALYTPVV LPRSLDFTEL DVAAEKIDRF MQAVTGWKTG CSLTGASVDS TLAFNTYVHF QGKMKGFSLL AEPQEFWVDN STSVSVPMLS GMGTFQHWSD IQDNFSVTQV SFTESACLLL IQPHYASDLD KVEGLTFQQN SLNWMKKLSP RTIHLTMPQL VLQGSYDLQD LLAQAELPAI LHTELNLQKL SNDRIRVGEV LNSIFFELEA DEREPTESTQ QLNKPEVLEV TLNRPFLFAV YDQSATALHF LGRVANPLST A (136-485 aa encoded by BC011519)

          Target Information

          The protein encoded by AGT, pre-angiotensinogen or angiotensinogen precursor, is expressed in the liver and is cleaved by the enzyme renin in response to lowered blood pressure. The resulting product, angiotensin I, is then cleaved by angiotensin converting enzyme (ACE) to generate the physiologically active enzyme angiotensin II. The protein is involved in maintaining blood pressure and in the pathogenesis of essential hypertension and preeclampsia. Mutations in this gene are associated with susceptibility to essential hypertension, and can cause renal tubular dysgenesis, a severe disorder of renal tubular development. Defects in this gene have also been associated with non-familial structural atrial fibrillation, and inflammatory bowel disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha-1 antiproteinase, antitrypsin; angiotensin I; angiotensin II; Angiotensinogen; fetal-liver predominant transporter 1; pre-angiotensinogen; preangiotensinogen; serine (or cysteine) proteinase inhibitor; Serpin A8; serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AGT; ANHU; hFLT1; SERPINA8

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01019

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 183

          View more View less

          Function(s)
          serine-type endopeptidase inhibitor activity hormone activity protein binding growth factor activity superoxide-generating NADPH oxidase activator activity sodium channel regulator activity type 1 angiotensin receptor binding type 2 angiotensin receptor binding receptor agonist activity
          Process(es)
          regulation of cell growth positive regulation of cytokine production kidney development blood vessel remodeling regulation of blood volume by renin-angiotensin renin-angiotensin regulation of aldosterone production regulation of renal output by angiotensin regulation of blood vessel size by renin-angiotensin renal system process regulation of systemic arterial blood pressure by renin-angiotensin G-protein coupled receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway coupled to cGMP nucleotide second messenger phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway cell-cell signaling regulation of blood pressure positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of cardiac muscle hypertrophy negative regulation of gene expression positive regulation of epithelial to mesenchymal transition positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation response to muscle activity involved in regulation of muscle adaptation regulation of vasoconstriction positive regulation of superoxide anion generation low-density lipoprotein particle remodeling regulation of renal sodium excretion nitric oxide-cGMP-mediated signaling pathway angiotensin-activated signaling pathway regulation of cell proliferation vasoconstriction regulation of apoptotic process proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of MAP kinase activity positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of fibroblast proliferation positive regulation of inflammatory response negative regulation of neurotrophin TRK receptor signaling pathway positive regulation of protein kinase B signaling renal sodium ion absorption positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis positive regulation of cholesterol metabolic process regulation of blood vessel diameter positive regulation of angiotensin-activated signaling pathway regulation of extracellular matrix assembly positive regulation of extracellular matrix assembly negative regulation of sodium ion transmembrane transport positive regulation of membrane hyperpolarization positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of gap junction assembly regulation of cardiac conduction response to angiotensin positive regulation of reactive oxygen species metabolic process positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline