Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Mouse IgM Antibodies

          Invitrogen

          Mouse IgM Monoclonal Antibody (II/41), PE, eBioscience™

          31 Published Figures
          70 References
          View all (37) Mouse IgM antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Mouse IgM Monoclonal Antibody (II/41), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (31)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 32

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mouse IgM Antibody (12-5790-82) in Flow

          Staining of C57Bl/6 bone marrow cells with Anti-Human/Mouse CD45R (B220) APC (Product # 17-0452-82) and 0.06 µg of Rat IgG2a K Isotype Control PE (Product # 12-4321-80) (left) or 0.06 µg of Anti-Mouse IgM PE (right). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Mouse IgM Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          12-5790-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 68 publications 68 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Fish, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          II/41

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • eFluor 570
          • eFluor 660
          • FITC
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465940

          Product Specific Information

          Description: The II/41 monoclonal antibody reacts with the mu heavy chain of mouse IgM. It does not react with other classes of mouse immunoglobulin including IgD, IgG or IgA. IgM is expressed intracellularly, during early stages of B lymphopoiesis, and then on the surface of more mature B cells in the bone marrow and peripheral B cells. Fluorochrome conjugated II/41 can be used as a detection secondary for mouse IgM.

          Applications Reported: The II/41 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This II/41 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Mouse IgM is an immunoglobulin M antibody that is produced by B cells in response to an antigen. It is the first antibody produced during an immune response and is the largest immunoglobulin in the serum. Mouse IgM is composed of five heavy chains and five light chains, and it is involved in complement activation and agglutination of antigens. It plays a crucial role in the innate immune response and is important for neutralizing pathogens before the adaptive immune response is fully activated. Mouse IgM is widely used in research and diagnostic applications, including ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Gene Aliases: AI326478; Igh-6; Igh-M; Igh6; Igm; muH

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16019

          View more View less

          Function(s)
          immunoglobulin
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline