Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ZFP36L1 Antibodies

          Proteintech

          ZFP36L1 Polyclonal Antibody

          7 References
          View all (13) ZFP36L1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ZFP36L1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          ZFP36L1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ZFP36L1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ZFP36L1 Antibody (12306-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 12306-1-AP (ZFP36L1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ZFP36L1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZFP36L1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZFP36L1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZFP36L1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZFP36L1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZFP36L1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZFP36L1 Antibody in Western Blot (WB)
          ZFP36L1 Antibody in Western Blot (WB)
          ZFP36L1 Antibody in Western Blot (WB)
          ZFP36L1 Antibody in Western Blot (WB)
          ZFP36L1 Antibody in Western Blot (WB)
          ZFP36L1 Antibody in Western Blot (WB)
          ZFP36L1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          12306-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          ZFP36L1 Fusion Protein Ag2952 (1-338 aa encoded by BC018340)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          37.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MTTTLVSAT IFDLSEVLCK GNKMLNYSAP SAGGCLLDRK AVGTPAGGGF PRRHSVTLPS SKFHQNQLLS SLKGEPAPAL SSRDSRFRDR SFSEGGERLL PTQKQPGGGQ VNSSRYKTEL CRPFEENGAC KYGDKCQFAH GIHELRSLTR HPKYKTELCR TFHTIGFCPY GPRCHFIHNA EERRALAGAR DLSADRPRLQ HSFSFAGFPS AAATAAATGL LDSPTSITPP PILSADDLLG SPTLPDGTNN PFAFSSQELA SLFAPSMGLP GGGSPTTFLF RPMSESPHMF DSPPSPQDSL SDQEGYLSSS SSSHSGSDSP TLDNSRRLPI FSRLSISDD (1-338 aa encoded by BC018340 )

          Target Information

          This gene is a member of the TIS11 family of early response genes. Family members are induced by various agonists such as the phorbol ester TPA and the polypeptide mitogen EGF. The gene is well conserved across species and has a promoter that contains motifs seen in other early-response genes. The encoded protein contains a distinguishing putative zinc finger domain with a repeating cys-his motif. This putative nuclear transcription factor most likely functions in regulating the response to growth factors.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Berg36; Butyrate response factor 1; early response factor Berg36; EGF-inducible protein CMG1; EGF-response factor 1; ERF-1; mRNA decay activator protein ZFP36L1; TPA-induced sequence 11b; unnamed protein product; ZFP36-like 1; zinc finger protein 36, C3H type-like 1; Zinc finger protein 36, C3H1 type-like 1; zinc finger protein, C3H type, 36-like 1

          View more View less

          Gene Aliases: AW742437; AW743212; BERG36; BRF1; Cmg1; D530020L18Rik; ERF-1; ERF1; RNF162B; TIS11B; ZFP36L1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q07352, (Rat) P17431, (Mouse) P23950

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 677, (Rat) 29344, (Mouse) 12192

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding RNA binding mRNA binding protein binding zinc ion binding mRNA 3'-UTR AU-rich region binding metal ion binding 14-3-3 protein binding AU-rich element binding poly(A) RNA binding RNA metabolism protein
          Process(es)
          MAPK cascade nuclear-transcribed mRNA catabolic process, deadenylation-dependent decay vasculogenesis proepicardium development mRNA processing regulation of translation apoptotic process heart development cell proliferation response to wounding regulation of gene expression regulation of keratinocyte proliferation neural tube development nuclear-transcribed mRNA catabolic process, deadenylation-independent decay regulation of mRNA 3'-end processing cellular response to insulin stimulus T cell differentiation in thymus multicellular organism growth p38MAPK cascade regulation of mRNA stability protein kinase B signaling cellular response to fibroblast growth factor stimulus regulation of B cell differentiation positive regulation of fat cell differentiation regulation of keratinocyte differentiation negative regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of monocyte differentiation regulation of myoblast differentiation mesendoderm development embryonic organ development mRNA transport chorio-allantoic fusion 3'-UTR-mediated mRNA destabilization ERK1 and ERK2 cascade cellular response to cAMP cellular response to tumor necrosis factor cellular response to epidermal growth factor stimulus cellular response to peptide hormone stimulus cellular response to glucocorticoid stimulus cellular response to hypoxia cellular response to salt stress cellular response to transforming growth factor beta stimulus regulation of stem cell proliferation cellular response to raffinose positive regulation of nuclear-transcribed mRNA catabolic process, deadenylation-dependent decay negative regulation of mitotic cell cycle phase transition regulation of keratinocyte apoptotic process positive regulation of intracellular mRNA localization mRNA catabolic process spongiotrophoblast layer development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline