Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TRUB1 Antibodies

          Proteintech

          TRUB1 Polyclonal Antibody

          View all (5) TRUB1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TRUB1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          TRUB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          TRUB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TRUB1 Antibody (12520-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using (Product # 12520-1-AP) (TRUB1 antibody) at dilution of 1:500 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TRUB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRUB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRUB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRUB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRUB1 Antibody in Western Blot (WB)
          TRUB1 Antibody in Western Blot (WB)
          TRUB1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          TRUB1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          12520-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:200-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          TRUB1 Fusion Protein Ag3213 (1-349 aa encoded by BC030601)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MAASEAAVV SSPSLKTDTS PVLETAGTVA AMAATPSARA AAAVVAAAAR TGSEARVSKA ALATKLLSLS GVFAVHKPKG PTSAELLNRL KEKLLAEAGM PSPEWTKRKK QTLKIGHGGT LDSAARGVLV VGIGSGTKML TSMLSGSKRY TAIGELGKAT DTLDSTGRVT EEKPYDKITQ EDIEGILQKF TGNIMQVPPL YSALKKDGQR LSTLMKRGEV VEAKPARPVT VYSISLQKFQ PPFFTLDVEC GGGFYIRSLV SDIGKELSSC ANVLELTRTK QGPFTLEEHA LPEDKWTIDD IAQSLEHCSS LFPAELALKK SKPESNEQVL SCEYITLNEP KREDDVIKTC (1-349 aa encoded by BC030601)

          Target Information

          Pseudouridine is an abundant component of rRNAs and tRNAs and is enzymatically generated by isomerization of uridine by pseudouridine synthase (Zucchini et al., 2003 ).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: probable tRNA pseudouridine synthase 1; Pseudouridylate synthase TRUB1; psi; Psi55 synthase TRUB1; tRNA pseudouridine 55 synthase TRUB1; TruB pseudouridine (psi) synthase family member 1; TruB pseudouridine (psi) synthase homolog 1; TruB pseudouridine synthase homolog 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2610009I02Rik; 9030425C13Rik; AI448235; BB118943; C76870; PUS4; TRUB1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8WWH5, (Mouse) Q8C0D0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 142940, (Mouse) 72133

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding protein binding pseudouridine synthase activity isomerase activity pre-miRNA binding tRNA pseudouridine synthase activity tRNA pseudouridine(55) synthase activity pivalyl-CoA mutase activity o-hydroxylaminobenzoate mutase activity lupeol synthase activity beta-amyrin synthase activity baruol synthase activity isomerase
          Process(es)
          pseudouridine synthesis RNA processing mRNA processing tRNA modification tRNA processing RNA modification mRNA pseudouridine synthesis positive regulation of pre-miRNA processing
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline