Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GNAO1 Antibodies

          Proteintech

          GNAO1 Polyclonal Antibody

          10 References
          View all (10) GNAO1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GNAO1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          GNAO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          GNAO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GNAO1 Antibody (12635-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas tissue slide using (Product # 12635-1-AP) (GNAO1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GNAO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GNAO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GNAO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GNAO1 Antibody in Western Blot (WB)
          GNAO1 Antibody in Western Blot (WB)
          GNAO1 Antibody in Western Blot (WB)
          GNAO1 Antibody in Western Blot (WB)
          GNAO1 Antibody in Western Blot (WB)
          GNAO1 Antibody in Western Blot (WB)
          GNAO1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          GNAO1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          12635-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          GNAO1 Fusion Protein Ag3330 (1-302 aa encoded by BC030027)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.22 mg/mL

          Amount

          33 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MKIIHEDGF SGEDVKQYKP VVYSNTIQSL AAIVRAMDTL GIEYGDKERK ADAKMVCDVV SRMEDTEPFS AELLSAMMRL WGDSGIQECF NRSREYQLND SAKYYLDSLD RIGAADYQPT EQDILRTRVK TTGIVETHFT FKNLHFRLFD VGGQRSERKK WIHCFEDVTA IIFCVALSGY DQVLHEDETT NRMHESLMLF DSICNNKFFI DTSIILFLNK KDLFGEKIKK SPLTICFPEY TGPNTYEDAA AYIQAQFESK NRSPNKEIYC HMTCATDTNN IQVVFDAVTD IIIANNLRGC GLY (1-302 aa encoded by BC030027)

          Target Information

          Heterotrimeric G proteins are membrane bound GTPases that are linked to 7-TM receptors. Each G protein contains an alpha-, beta- and gamma-subunit and is bound to GDP in the 'off' state. Ligand-receptor binding results in detachment of the G protein, switching it to an 'on' state and permitting Galpha activation of second messenger signalling cascades. There are several types of Galpha proteins; Galphas and Galphai bind directly to adenylyl cyclase and stimulate or inhibit its activity, leading to an increase or decrease in cAMP levels respectively.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp686O0962; G alpha o; G protein; GNAO 1; Go alpha; GO2-q chimeric G-protein; GTP-binding protein alpha o; GTP-binding protein alpha-o subunit; guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha activating activity polypeptide O; guanine nucleotide binding protein, alpha O polypeptide 1; Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha; guanine nucleotide-binding regulatory protein 2; heterotrimeric guanine nucleotide-binding protein 1G; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: alphaO; AW050213; DEE17; EIEE17; G-ALPHA-o; Galphao; Gna0; GNAO; GNAO1; HG1G; HLA-DQB1; NEDIM; RATBPGTPC

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09471, (Rat) P59215, (Mouse) P18872

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2775, (Rat) 50664, (Mouse) 14681

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity obsolete small monomeric GTPase activity protein binding GTP binding adenylate cyclase regulator activity hydrolase activity guanyl nucleotide binding G-protein beta/gamma-subunit complex binding G-protein coupled serotonin receptor binding mu-type opioid receptor binding metal ion binding corticotropin-releasing hormone receptor 1 binding signal transducer activity GDP binding protein complex binding GTPase activating protein binding heterotrimeric G-protein
          Process(es)
          vesicle docking involved in exocytosis muscle contraction signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-inhibiting serotonin receptor signaling pathway dopamine receptor signaling pathway locomotory behavior regulation of heart contraction negative regulation of insulin secretion postsynaptic modulation of chemical synaptic transmission aging metabolic process cellular process response to organonitrogen compound response to organic cyclic compound forebrain development neuron projection development response to cytokine response to drug response to hydrogen peroxide response to morphine positive regulation of GTPase activity negative regulation of calcium ion transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline