Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • APPL1 Antibodies

          Proteintech

          APPL1 Polyclonal Antibody

          9 References
          View all (16) APPL1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite APPL1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          APPL1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          APPL1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          APPL1 Antibody (12639-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human ovary tumor using 12639-1-AP (APPL1 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          APPL1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          APPL1 Antibody in Western Blot (WB)
          APPL1 Antibody in Western Blot (WB)
          APPL1 Antibody in Western Blot (WB)
          APPL1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          APPL1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          12639-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          APPL1 Fusion Protein Ag3334 (405-709 aa encoded by BC028599)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: QQRHESLRP AAGQSRPPTA RTSSSGSLGS ESTNLAALSL DSLVAPDTPI QFDIISPVCE DQPGQAKAFG QGGRRTNPFG ESGGSTKSET EDSILHQLFI VRFLGSMEVK SDDHPDVVYE TMRQILAARA IHNIFRMTES HLLVTCDCLK LIDPQTQVTR LTFPLPCVVL YATHQENKRL FGFVLRTSSG RSESNLSSVC YIFESNNEGE KICDSVGLAK QIALHAELDR RASEKQKEIE RVKEKQQKEL NKQKQIEKDL EEQSRLIAAS SRPNQASSEG QFVVLSSSQS EESDLGEGGK KRESEA (405-709 aa encoded by BC028599)

          Target Information

          The protein encoded by this gene has been shown to be involved in the regulation of cell proliferation, and in the crosstalk between the adiponectin signaling and insulin signaling pathways. The encoded protein binds many other proteins, including RAB5A, DCC, AKT2, PIK3CA, adiponectin receptors, and proteins of the NuRD/MeCP1 complex. This protein is found associated with endosomal membranes, but can be released by EGF and translocated to the nucleus.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Adapter protein containing PH domain, PTB domain and leucine zipper motif 1; adaptor protein APPL like; adaptor protein containing pH domain, PTB domain and leucine zipper motif 1; adaptor protein, phosphotyrosine interaction, PH domain and leucine zipper containing 1; AKT2 interactor; DCC-interacting protein 13-alpha; DIP13 alpha; Dip13-alpha; signaling adaptor protein DIP13alpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2900057D21Rik; 7330406P05Rik; AI585782; APPL; APPL1; AW209077; BB022931; C88264; DIP13; DIP13A; DIP13alpha; KIAA1428; MODY14; RGD1309388

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UKG1, (Mouse) Q8K3H0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 26060, (Rat) 290537, (Mouse) 72993

          View more View less

          Function(s)
          phosphatidylserine binding protein binding phosphatidylinositol binding identical protein binding protein homodimerization activity protein kinase B binding macromolecular complex binding beta-tubulin binding scaffold/adaptor protein GTPase-activating protein
          Process(es)
          protein import into nucleus signal transduction transforming growth factor beta receptor signaling pathway insulin receptor signaling pathway positive regulation of biosynthetic process regulation of fibroblast migration signaling adiponectin-activated signaling pathway regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway cellular response to hepatocyte growth factor stimulus regulation of innate immune response regulation of glucose import positive regulation of glucose import positive regulation of melanin biosynthetic process positive regulation of transport maintenance of synapse structure positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response regulation of protein localization to plasma membrane positive regulation of macropinocytosis negative regulation of Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle cell proliferation regulation of establishment of protein localization to plasma membrane cell cycle
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline