Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD3 Antibodies

          Invitrogen

          CD3 Monoclonal Antibody (OKT3), Biotin, eBioscience™

          Advanced Verification
          56 Published Figures
          63 References
          View all (477) CD3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD3 Monoclonal Antibody (OKT3), Biotin, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (56)
          • Advanced Verification (1)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 58

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD3 Antibody (13-0037-82) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD19 eFluor® 605 and 0.03 µg of Biotin Mouse IgG2a K Isotype Control (Product # 13-4724-85) (left) or 0.03 µg of Anti-Human CD3 FITC (right) followed by Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Western Blot (WB)
          CD3 Antibody in Western Blot (WB)
          CD3 Antibody in Western Blot (WB)
          CD3 Antibody in Western Blot (WB)
          CD3 Antibody in Western Blot (WB)
          CD3 Antibody in Western Blot (WB)
          CD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Immunomicroscopy (IM)
          CD3 Antibody in T-Cell Activation (TCA)
          CD3 Antibody in T-Cell Activation (TCA)
          CD3 Antibody in T-Cell Activation (TCA)
          CD3 Antibody in T-Cell Activation (TCA)
          CD3 Antibody in T-Cell Activation (TCA)
          CD3 Antibody in T-Cell Activation (TCA)
          CD3 Antibody in Functional Assay (Functional)
          CD3 Antibody

          Product Details

          13-0037-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.06 µg/test
          View 41 publications 41 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunomicroscopy (IM)

          -
          View 1 publication 1 publication

          T-Cell Activation (TCA)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), Biotin, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OKT3

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 605
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 730
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1234955

          Product Specific Information

          Description: The OKT3 monoclonal antibody reacts with an epitope on the epsilon-subunit within the human CD3 complex. The OKT3 antibody has been reported to have potent immunosuppressive properties in vivo and has been proven effective in the treatment of renal, heart and liver allograft rejection. The CD3 subunits, gamma, delta, and epsilon chains, are required for proper assembly, trafficking and surface expression of the TCR complex. CD3 is expressed by thymocytes in a developmentally regulated manner and by all mature T cells. Crosslinking of TCR initiates an intracellular biochemical pathway resulting in cellular activation and proliferation.

          Applications Reported: This OKT3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This OKT3 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 0.06 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          The CD3 complex, composed of gamma, delta, epsilon, and zeta subunits, is essential for the assembly, trafficking, and surface expression of the T cell receptor (TCR) complex. These subunits are structurally related members of the immunoglobulin superfamily and are encoded by closely linked genes on human chromosome 11. CD3 is expressed by thymocytes in a developmentally regulated manner and by all mature T cells, but not on B or NK cells. The CD3 subunits play a crucial role in transducing antigen-recognition signals into the cytoplasm of T cells. The cytoplasmic tails of CD3 subunits contain a double tyrosine-based motif that associates with cytoplasmic signal transduction molecules, mediating T cell activation through the TCR. Crosslinking of the TCR initiates intracellular biochemical pathways that result in cellular activation, proliferation, and potentially growth arrest and cell survival. CD3 is present on 68-82% of normal peripheral blood lymphocytes, 65-85% of thymocytes, and Purkinje cells in the cerebellum. Decreased percentages of T lymphocytes may be observed in some autoimmune diseases. Defects in the CD3 gene are associated with CD3 immunodeficiency, highlighting its importance in immune function and regulation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD247; CD247 antigen, zeta subunit; CD3 antigen, delta subunit; CD3 delta; CD3 TCR complex; CD3-epsilon; CD3d; CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex); CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex); CD3e; CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex); CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex); CD3g; CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex); CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex); CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex); CD3Z antigen, zeta polypeptide (TiT3 complex); CD3zeta chain; component of the TCR/CD3 complex; FLJ18683; Leu-4; OKT3, delta chain; T cell antigen receptor complex epsilon subunit of T3; T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3; T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3; T-cell antigen receptor complex, zeta subunit of CD3; T-cell receptor T3 delta chain; T-cell receptor T3 gamma chain; T-cell receptor T3 zeta chain; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain; T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain; T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain; T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain; T-cell surface glycoprotein CD3 zeta chain; T3/TCR complex; TCR zeta; TCR zeta chain; tissue factor-targeting CAR1 dimer; tissue factor-targeting CAR1 monomer; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD247; CD3-DELTA; CD3-GAMMA; CD3-ZETA; CD3D; CD3DELTA; CD3E; CD3epsilon; CD3G; CD3GAMMA; CD3H; CD3Q; CD3Z; CD3ZETA; IMD17; IMD18; IMD19; IMD25; T3D; T3E; T3G; T3Z; TCRE; TCRZ

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P20963, (Human) P04234, (Human) P07766, (Human) P09693

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 919, (Human) 915, (Human) 916, (Human) 917

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding identical protein binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity protein tyrosine kinase binding SH3 domain binding protein kinase binding receptor signaling complex scaffold activity T cell receptor binding
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process cell surface receptor signaling pathway Fc-gamma receptor signaling pathway gamma-delta T cell activation alpha-beta T cell activation T cell receptor signaling pathway protein oligomerization protein-containing complex assembly positive regulation of protein localization to cell surface positive thymic T cell selection establishment or maintenance of cell polarity protein transport T cell activation regulation of lymphocyte apoptotic process positive regulation of cell-matrix adhesion positive regulation of T cell anergy T cell anergy transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway signal complex assembly G-protein coupled receptor signaling pathway smoothened signaling pathway regulation of signal transduction positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression dendrite development calcium-mediated signaling cerebellum development T cell costimulation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-4 production positive regulation of cell-cell adhesion mediated by integrin CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation T cell proliferation positive regulation of T cell proliferation regulation of apoptotic process positive regulation of MAPK cascade negative thymic T cell selection negative regulation of smoothened signaling pathway lymphocyte activation positive regulation of calcium-mediated signaling positive regulation of T cell activation apoptotic signaling pathway positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline