Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PD-L1 (CD274) Antibodies

          Invitrogen

          CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH1), Biotin, eBioscience™

          96 Published Figures
          82 References
          View all (263) PD-L1 (CD274) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH1), Biotin, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (96)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 97

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody (13-5983-82) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with 0.25 µg of Mouse IgG1 K Isotype Control Biotin (Product # 13-4714-85) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Human CD274 (B7-H1) Biotin (filled histogram) followed by Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Western Blot (WB)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Western Blot (WB)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Western Blot (WB)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Western Blot (WB)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry, Neutralization (Flow, Neu)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry, Neutralization (Flow, Neu)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          13-5983-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 53 publications 53 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 3 publications 3 publications

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Neutralization (Neu)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunomicroscopy (IM)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Biotin, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MIH1

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • Functional Grade
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Yellow 700
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_466840

          Product Specific Information

          Description: The MIH1 monoclonal antibody reacts with human B7-H1, also known as PD-L1. B7-H1, a member of the B7 family, has a predicted molecular weight of approximately 40 kDa and belongs to the Ig superfamily. B7-H1 is expressed on a majority of leukocytes. B7-H1 is a ligand for PD-1. Interaction of PD-1 with either PD-L1 (B7-H1) or PD-L2 (B7-DC) results in inhibition of T and B cell responses. MIH1 is reported to be a blocking antibody.

          Applications Reported: The MIH1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The MIH1 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Programmed death receptor ligand 1 (PD-L1, also called B7-H1) is a recently described B7 family member. To date, one specific receptor has been identified that can be ligated by PD-L1. This receptor, programmed death receptor 1 (PD-1), has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production. PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B7 homolog 1; B7-H1; B7-H1,PD-L1; CD274; CD274 antigen; costimulatory molecule; PD-L1; PDCD1 ligand 1; pdl-1; Programmed cell death 1 ligand 1; programmed death-1 ligand 1; sCD274; similar to Homo sapiens B7-1 and B7-2; soluble CD274; soluble PD L1; soluble PD-L1; B7-H1; sPD L1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B7-H; B7H1; CD274; hPD-L1; PD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PDL1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9NZQ7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 29126

          View more View less

          Function(s)
          transcription coactivator activity protein binding receptor agonist activity
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process negative regulation of T cell mediated immune response to tumor cell immune response signal transduction cell surface receptor signaling pathway T cell costimulation negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-10 production response to cytokine TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway positive regulation of T cell proliferation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of activated T cell proliferation negative regulation of activated T cell proliferation negative regulation of T cell activation regulation of T cell apoptotic process cellular response to lipopolysaccharide negative regulation of tumor necrosis factor superfamily cytokine production regulation of activated CD4-positive, alpha-beta T cell apoptotic process positive regulation of activated CD8-positive, alpha-beta T cell apoptotic process negative regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation negative regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell activation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline