Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FOXM1 Antibodies

          Proteintech

          FOXM1 Polyclonal Antibody

          76 References
          View all (32) FOXM1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FOXM1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          FOXM1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FOXM1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FOXM1 Antibody (13147-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using (Product # 13147-1-AP) (FOXM1 antibody) at dilution of 1:400 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FOXM1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXM1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXM1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXM1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXM1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXM1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXM1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXM1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXM1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXM1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXM1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          FOXM1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          13147-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 50 publications 50 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 14 publications 14 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:400
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 1 publication 1 publication

          ChIP assay (ChIP)

          Assay-dependent
          View 6 publications 6 publications

          RNA Immunoprecipitation (RIP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          FOXM1 Fusion Protein Ag3729 (445-748 aa encoded by BC006192)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.29 mg/mL

          Amount

          43.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Product # 13147-1-AP is rabbit polyclonal antibody raised against C-terminal of human FOXM1. This antibody can recognize three kinds of FOXM1,FOXM1-pp (~95-110 kDa), FOXM1-B (isoform2,~83 kDa) and FOXM1A (isoform4, ~90 kDa)

          Immunogen sequence: KEEEIQPGE EMPHLARPIK VESPPLEEWP SPAPSFKEES SHSWEDSSQS PTPRPKKSYS GLRSPTRCVS EMLVIQHRER RERSRSRRKQ HLLPPCVDEP ELLFSEGPST SRWAAELPFP ADSSDPASQL SYSQEVGGPF KTPIKETLPI SSTPSKSVLP RTPESWRLTP PAKVGGLDFS PVQTPQGASD PLPDPLGLMD LSTTPLQSAP PLESPQRLLS SEPLDLISVP FGNSSPSDID VPKPGSPEPQ VSGLAANRSL TEGLVLDTMN DSLSKILLDI SFPGLDEDPL GPDNINWSQF IPELQ (445-748 aa encoded by BC006192)

          Target Information

          FOXM1 (forkhead box protein M1) is a transcriptional factor regulating the expression of cell cycle genes essential for DNA replication and mitosis. FOXM1 plays a role in the control of cell proliferation and DNA break repairs participating in the DNA damage checkpoint response.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cell proliferation-inducing gene 29 protein; FKH L16; FKHL 16; forkhead box M1-D; Forkhead box protein M1; forkhead homolog 16; Forkhead like 16; Forkhead, drosophila, homolog-like 16; Forkhead-related protein FKHL16; FOXM 1; FOXM 1c; Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 11; hepatocyte nuclear factor-3/fork head homolog 11A; winged helix transcription factor; HFH 11; HFH-11; HNF 3; HNF-3/fork-head homolog 11; HNF3; INS 1; INS1; M-phase phosphoprotein 2; MPHOSPH 2; MPM 2; MPM-2 reactive phosphoprotein 2; MPP 2; PIG 29; TGT3; Transcription factor Trident; trident; unnamed protein product; winged helix transcription factor; hepatocyte nuclear factor-3/fork head homolog 11B; Winged-helix factor from INS-1 cells; winged-helix transcription factor Trident

          View more View less

          Gene Aliases: AA408308; AW554517; BB238854; Fkh16; FKHL16; FOXM1; FOXM1A; FOXM1B; FOXM1C; HFH-11; HFH-11B; HFH11; HNF-3; INS-1; MPHOSPH2; Mpm2; MPP-2; MPP2; PIG29; TRIDENT; WIN

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q08050

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2305, (Mouse) 14235

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding protein kinase binding sequence-specific DNA binding transcription regulatory region DNA binding
          Process(es)
          G2/M transition of mitotic cell cycle negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter vasculogenesis liver development DNA repair transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to DNA damage stimulus DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in transcription of p21 class mediator cell cycle positive regulation of cell proliferation anatomical structure morphogenesis negative regulation of stress-activated MAPK cascade regulation of cell proliferation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of Ras protein signal transduction regulation of cell cycle arrest negative regulation of cell aging regulation of reactive oxygen species metabolic process positive regulation of double-strand break repair regulation of mitotic cell cycle DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator regulation of cell cycle
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline