Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • PIKFYVE Antibodies

          Proteintech

          PIP5K3 Polyclonal Antibody

          8 References
          View all (23) PIKFYVE antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PIP5K3 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          PIP5K3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          PIP5K3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PIP5K3 Antibody (13361-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using (Product # 13361-1-AP) (PIP5K3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PIP5K3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PIP5K3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PIP5K3 Antibody in Western Blot (WB)
          PIP5K3 Antibody in Western Blot (WB)
          PIP5K3 Polyclonal Antibody

          Product Details

          13361-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          -

          Dot blot (DB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Not applicable (N/A)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          PIP5K3 Fusion Protein Ag4177 (1-451 aa encoded by BC032389)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.41 mg/mL

          Amount

          61.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MATDDKTSP TLDSANDLPR SPTSPSHLTH FKPLTPDQDE PPFKSAYSSF VNLFRFNKER AEGGQGEQQP LSGSWTSPQL PSRTQSVRSP TPYKKQLNEE LQRRSSALGD LRACTYCRKI ALSYAHSTDS NSIGEDLNAL SDSACSVSVL DPSEPRTPVG SRKASRNIFL EDDLAWQSLI HPDSSNTPLS TRLVSVQEDA GKSPARNRSA SITNLSLDRS GSPMVPSYET SVSPQANRTY VRTETTEDER KILLDSVQLK DLWKKICHHS SGMEFQDHRY WLRTHPNCIV GKELVNWLIR NGHIATRAQA IAIGQAMVDG RWLDCVSHHD QLFRDEYALY RPLQSTEFSE TPSPDSDSVN SVEGHSEPSW FKDIKFDDSD TEQIAEEGDD NLANSASPSK RTSVSSFQST VDSDSAASIS LNVELDNVNF HIKKPSKYPH VPPHPADQKG RR (1-451 aa encoded by BC032389)

          Target Information

          PIKFYVE belongs to a large family of lipid kinases that alter the phosphorylation status of intracellular phosphatidylinositol. The content of phosphatidylinositol 3,5-bisphosphateP2) in endosomal membranes changes dynamically with fission and fusion events that generate or absorb intracellular transport vesicles. PIKFYVE is the PtdIns(3,5)P2-producing component of a trimolecular complex that tightly regulates the level of PtdIns(3,5)P2. Other components of this complex are the PIKFYVE activator VAC14 and the PtdIns(3,5)P2 phosphatase FIG4. In addition to its phosphoinositide 5-kinase activity, PIKFYVE also has protein kinase activity. For a review, see Shisheva.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 1-phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase; 1-phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase; epididymis luminal protein 37; FYVE finger-containing phosphoinositide kinase; p235; Phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase; Phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase type III; phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase type III; phosphatidylinositol-3-phosphate/phosphatidylinositol 5-kinase, type III; phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type III; phosphoinositide kinase, FYVE finger containing; PIKfyve; PIPkin-III; PtdIns(4)P-5-kinase; Serine-protein kinase PIKFYVE; type III PIP kinase; unnamed protein product; zinc finger, FYVE domain containing 29

          View more View less

          Gene Aliases: 5230400C17Rik; CFD; FAB1; HEL37; KIAA0981; p235; PIKFYVE; PIP5K; PIP5K3; Pipk5k3; PipkIII; ZFYVE29

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y2I7, (Mouse) Q9Z1T6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 200576, (Rat) 316457, (Mouse) 18711

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding 1-phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding zinc ion binding kinase activity 1-phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase activity transferase activity phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 5-phosphatase activity metal ion binding phosphatidylinositol kinase activity 1-phosphatidylinositol-5-kinase activity protein serine kinase activity phosphatidylinositol phosphate kinase activity kinase transferase metabolite interconversion enzyme
          Process(es)
          protein targeting to membrane lipid metabolic process phosphatidylinositol biosynthetic process receptor-mediated endocytosis protein localization receptor-mediated endocytosis of virus by host cell antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II neutrophil chemotaxis melanosome organization protein localization to nucleus intracellular signal transduction phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process peptidyl-serine autophosphorylation retrograde transport, endosome to Golgi phosphatidylinositol metabolic process phagosome maturation phagosome-lysosome fusion 1-phosphatidyl-1D-myo-inositol 3,5-bisphosphate metabolic process regulation of reactive oxygen species biosynthetic process phosphatidylinositol 5-phosphate metabolic process regulation of autophagosome assembly myelin assembly cellular protein metabolic process phosphatidylinositol phosphorylation phosphorylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline