Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CHD9 Antibodies

          Proteintech

          CHD9 Polyclonal Antibody

          6 References
          View all (8) CHD9 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CHD9 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          CHD9 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CHD9 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CHD9 Antibody (13402-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( 4% PFA ) fixed HeLa cells using 13402-1-AP (CHD9 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CHD9 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CHD9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CHD9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CHD9 Antibody in Western Blot (WB)
          CHD9 Antibody in Western Blot (WB)
          CHD9 Polyclonal Antibody

          Product Details

          13402-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          CHD9 Fusion Protein Ag4245 (1-350 aa encoded by BC033770)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MTDPMMDFF DDANLFGETL EGLSDDAFVQ PGPVSLVDEL NLGAEFEPLH IDSLNHVQGT PTHQKMTDFE QLNQFDSIKF HHVNQSFGSP AEHVLSPHSQ FNCSPIHPQN QPNGLFPDVS DGSPMWGHQT ATTISNQNGS PFHQQGHSHS MHQNKSFVAH HDFALFQANE QQTQCTSLRS QQNRNNLNPG QNSLSQSKNF MNVSGPHRVN VNHPPQMTNA SNSQQSISMQ QFSQTSNPSA HFHKCSSHQE GNFNGPSPNM TSCSVSNSQQ FSSHYSFSSN HISPNSLLQS SAVLASNHTN QTLSDFTGSN SFSPHRGIKQ ESTQHILNPN TSLNSNNFQI LHSSHPQGNY S (1-350 aa encoded by BC033770)

          Target Information

          CHD9 (chromodomain-helicase-DNA-binding protein 9), also known as chromatin-related mesenchymal modulator (CReMM), PPAR-α-interacting complex protein, kismet homolog 2 or CHROM1, is a 2,897 amino acid protein belonging to the Snf2/Rad54 helicase family. The CHD family of proteins are ATP-dependent chromatin remodeling enzymes which combine chromodomains with SWI2/Snf2 ATPase/helicase motifs and DNA-binding capability. Localized to the cytoplasm and the nucleus, CHD9 contains two chromodomains, one ATPbinding helicase domain and one C-terminal helicase domain. Chromodomains are protein regions of about 40-50 amino acid residues found in proteins associated with chromatin remodeling and manipulation. The domain is highly conserved among both plants and animals and is found in a large variety of proteins from many genomes. CHD9 acts as a transcriptional coactivator for PPARα and may also be an ATP-dependent chromatin remodeling protein. CHD9 is widely expressed at low levels and is present as three isoforms produced by alternative splicing.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alternatively spliced; ATP-dependent chromatin remodeler CHD9; ATP-dependent helicase CHD9; BC022889; CHD-9; chromatin remodeling factor CHROM1; Chromatin-related mesenchymal modulator; Chromatin-remodeling factor CHROM1; Chromo domain-containing protein 9; chromodomain helicase; ciprofibrate bound protein p240; CReMM; DNA-helicase; FLJ12178; helicase chromatin remodeling factor; KIAA0308; Kismet homolog 2; Peroxisomal proliferator-activated receptor A-interacting complex 320 kDa protein; PPAR-alpha-interacting complex protein 320 kDa; PPAR{gamma}-interacting cofactor 320 kDa; proteinx0008; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AD-013; AD013; CHD-9; CHD9; CReMM; KIAA0308; KISH2; PRIC320; x0008

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q3L8U1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 80205

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding protein binding ATP binding hydrolase activity ATPase activity
          Process(es)
          chromatin organization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0