Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CRY1 Antibodies

          Proteintech

          Cryptochrome 1 Polyclonal Antibody

          19 References
          View all (11) CRY1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Cryptochrome 1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          Cryptochrome 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cryptochrome 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cryptochrome 1 Antibody (13474-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Hela cells, using CRY1 antibody 13474-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IGG (red). Blue pseudocolor = DAPI (fluorescent DNA dye). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cryptochrome 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cryptochrome 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cryptochrome 1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cryptochrome 1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cryptochrome 1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cryptochrome 1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cryptochrome 1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cryptochrome 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Cryptochrome 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Cryptochrome 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Cryptochrome 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Cryptochrome 1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          13474-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:300-1:800
          View 18 publications 18 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Cryptochrome 1 Fusion Protein Ag4270 (236-586 aa encoded by BC030519)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.19 mg/mL

          Amount

          28.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: RPRMNANSL LASPTGLSPY LRFGCLSCRL FYFKLTDLYK KVKKNSSPPL SLYGQLLWRE FFYTAATNNP RFDKMEGNPI CVQIPWDKNP EALAKWAEGR TGFPWIDAIM TQLRQEGWIH HLARHAVACF LTRGDLWISW EEGMKVFEEL LLDADWSINA GSWMWLSCSS FFQQFFHCYC PVGFGRRTDP NGDYIRRYLP VLRGFPAKYI YDPWNAPEGI QKVAKCLIGV NYPKPMVNHA EASRLNIERM KQIYQQLSRY RGLGLLASVP SNPNGNGGFM GYSAENIPGC SSSGSCSQGS GILHYAHGDS QQTHLLKQGR SSMGTGLSGG KRPSQEEDTQ SIGPKVQRQS TN (236-586 aa encoded by BC030519)

          Target Information

          Various biochemical, physiological and behavioral processes display circadian rhythms controlled by an internal biological clock. The central "gears" driving this clock appear to be composed of an autoregulatory transcription/post translation-based feedback loop. Cryptochrome 1 (CRY1) and 2 (CRY2) are DNA-binding flavoproteins that bear some homology to blue-light receptors and photolyases. In Drosophila, CRY is a photoreceptor for the circadian clock where it binds to the clock component TIM in a light-dependent fashion and blocks its function. Mammalian CRY1 and CRY2 function via light-independent interactions with circadian genes CLOCK and BMAL1, as well as with PER1, PER2, and TIM. They seem to act as light-independent components of the circadian clock and likely regulate Per1 transcriptional cycling via interactions with both the activator and its feedback inhibitors. Mutant mice not expressing the Cry1 or Cry2 protein display accelerated and delayed periodicity of locomotor activity, respectively. It appears that the combination of both proteins working together is essential to synchronize the organism to circadian phases. A critical balance between Cry1 and Cry2 is required for proper clock function; in complete darkness, double-mutant mice present with instantaneous arrhythmicity, indicating the absence of an internal circadian clock.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cryptochrome 1 (photolyase-like); cryptochrome circadian clock 1; Cryptochrome-1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AU020726; AU021000; CRY1; DSPD; PHLL1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q16526, (Rat) Q32Q86, (Mouse) P97784

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1407, (Rat) 299691, (Mouse) 12952

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding double-stranded DNA binding deoxyribodipyrimidine photo-lyase activity DNA (6-4) photolyase activity protein binding photoreceptor activity blue light photoreceptor activity ligand-dependent nuclear receptor binding kinase binding protein kinase binding phosphatase binding histone deacetylase binding E-box binding FAD binding DNA-binding transcription factor binding transcription factor activity, transcription factor binding core promoter sequence-specific DNA binding core promoter binding DNA photolyase activity transcription factor binding nuclear hormone receptor binding ubiquitin binding DNA photolyase
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter gluconeogenesis regulation of gluconeogenesis circadian rhythm response to light stimulus blue light signaling pathway response to activity lipid storage negative regulation of protein ubiquitination positive regulation of protein ubiquitination response to insulin circadian regulation of gene expression response to glucagon glucose homeostasis regulation of circadian rhythm negative regulation of circadian rhythm signal transduction in response to DNA damage entrainment of circadian clock by photoperiod negative regulation of gluconeogenesis positive regulation of gluconeogenesis negative regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway negative regulation of transcription, DNA-templated rhythmic process regulation of DNA damage checkpoint negative regulation of glucocorticoid receptor signaling pathway negative regulation of glucocorticoid secretion DNA repair transcription, DNA-templated DNA damage induced protein phosphorylation signal transduction protein-chromophore linkage regulation of transcription, DNA-templated response to stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline