Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD35 Antibodies

          NeoBiotechnologies

          CD35/CR1 (Follicular Dendritic Cell Marker) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CR1/8598R)

          View all (94) CD35 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD35/CR1 (Follicular Dendritic Cell Marker) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CR1/8598R)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD35/CR1 (Follicular Dendritic Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD35/CR1 (Follicular Dendritic Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD35/CR1 (Follicular Dendritic Cell Marker) Antibody (1378-RBM27-P1) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil stained with CD35 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CR1/8598R). Inset: PBS instead of primary antibody; secondary only negative control. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD35/CR1 (Follicular Dendritic Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD35/CR1 (Follicular Dendritic Cell Marker) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CR1/8598R)

          Product Details

          1378-RBM27-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CR1/8598R

          Immunogen

          Recombinant fragment (around aa600-900) of human CR1 protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Positive Control:Follicular dendritic cells (FDC) in tonsil.

          Cellular Location: Cell surface.

          Target Information

          CD35 (CR1, Complement Receptor 1) is a cell membrane-bound, monomeric glycoprotein and its primary function is to serve as the cellular receptor for C3b and C4b, the most important components of the complement system leading to clearance of foreign macromolecules. CD35 protein mediates cellular binding to particles and immune complexes that have activated complement. The CD35 complex is four different allotypes (C,A,B,D) C is 160 kDa; A is 190 kDa; B is 220 kDa and D is 250 kDa. CD35 is involved in the processing of immune complexes, promoting of binding and phagocytosis of C3b complexes and inhibition of complement activation. CD35 is on neutrophils, eosinophils, monocytes, B-cells, some NK-cells, erythrocytes, myeloid leukemias, follicular dendritic reticulum cells and is negative on basophils. Decreases in expression of CD35 protein and/or mutations in its gene have been associated with gallbladder carcinomas, mesangiocapillary glomerulonephritis, systemic lupus erythematosus and sarcoidosis. Mutations in the CD35 gene have also been associated with a reduction in Plasmodium falciparum rosetting, conferring protection against severe malaria. Alternate allele-specific splice variants encoding different isoforms of CD35 have been characterized. An additional secreted form of CD35 have also been described but has not been fully characterized.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C3 binding protein; C3-binding protein; C3b/C4b receptor; CD35; CD35 antigen; complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group); Complement Component (3b/4b) receptor 1 including Knops blood group system; complement receptor 1; Complement receptor type 1; CR1 receptor; Knops blood group antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: C3BR; C4BR; CD35; CR1; KN

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P17927

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1378

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity complement binding complement component C3b binding complement component C4b binding complement component C4b receptor activity complement receptor activity complement component C3b receptor activity protein binding
          Process(es)
          positive regulation of activation of membrane attack complex negative regulation of activation of membrane attack complex immune system process complement receptor mediated signaling pathway immune complex clearance by erythrocytes T cell mediated immunity negative regulation of immunoglobulin production complement activation, alternative pathway complement activation, classical pathway plasma membrane organization positive regulation of cell proliferation regulation of complement activation negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-2 production negative regulation of T cell proliferation innate immune response positive regulation of regulatory T cell differentiation negative regulation of complement activation negative regulation of complement activation, alternative pathway negative regulation of complement activation, classical pathway viral entry into host cell negative regulation of serine-type endopeptidase activity positive regulation of serine-type endopeptidase activity negative regulation of plasma cell differentiation regulation of complement-dependent cytotoxicity negative regulation of complement-dependent cytotoxicity ATP export
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline