Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados

          Disclaimer

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          • Primary Antibodies ›
          • DCP1B Antibodies

          Proteintech

          DCP1B Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (9) DCP1B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite DCP1B Polyclonal Antibody

          • Antibody Testing Data (11)
          DCP1B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          DCP1B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          DCP1B Antibody (13863-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of A549 cells using 13863-1-AP (DCP1B antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          DCP1B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          DCP1B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          DCP1B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          DCP1B Antibody in Western Blot (WB)
          DCP1B Antibody in Western Blot (WB)
          DCP1B Antibody in Western Blot (WB)
          DCP1B Antibody in Western Blot (WB)
          DCP1B Antibody in Western Blot (WB)
          DCP1B Antibody in Western Blot (WB)
          DCP1B Antibody in Western Blot (WB)
          DCP1B Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          DCP1B Polyclonal Antibody

          Product Details

          13863-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,200
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          DCP1B Fusion Protein Ag4845 (269-618 aa encoded by BC043437)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.35 mg/mL

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: QGVVRSLSY EEPRRHSPPI EKQLCPAIQK LMVRSADLHP LSELPENRPC ENGSTHSAGE FFTGPVQPGS PHNIGTSRGV QNASRTQNLF EKLQSTPGAA NKCDPSTPAP ASSAALNRSR APTSVTPVAP GKGLAQPPQA YFNGSLPPQT VGHQAHGREQ STLPRQTLAI SGSQTGSSGV ISPQELLKKL QIVQQEQQLH ASNRPALAAK FPVLAQSSGT GKPLESWINK TPNTEQQTPL FQVISPQRIP ATAAPSLLMS PMVFAQPTSV PPKERESGLL PVGGQEPPAA ATSLLLPIQS PEPSVITSSP LTKLQLQEAL LYLIQNDDNF LNIIYEAYLF SMTQAAMKKT M (269-618 aa encoded by BC043437)

          Target Information

          DCP1B is a core component of the mRNA decapping complex, a key factor in the regulation of mRNA decay.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DCP1 decapping enzyme homolog B; decapping enzyme hDcp1b; decapping mRNA 1B; hDcp1b; mRNA-decapping enzyme 1B

          View more View less

          Gene Aliases: B930050E02Rik; DCP1; DCP1B; RGD1562214

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8IZD4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 196513, (Rat) 500305, (Mouse) 319618

          View more View less

          Function(s)
          mRNA binding protein binding enzyme activator activity hydrolase activity enzyme regulator activity RNA 7-methylguanosine cap binding molecular_function GPI-anchor transamidase activity coenzyme F390-A hydrolase activity coenzyme F390-G hydrolase activity mRNA capping factor
          Process(es)
          nuclear-transcribed mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay deadenylation-dependent decapping of nuclear-transcribed mRNA deadenylation-independent decapping of nuclear-transcribed mRNA positive regulation of catalytic activity exonucleolytic nuclear-transcribed mRNA catabolic process involved in deadenylation-dependent decay regulation of catalytic activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.
          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0