Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PKC lambda/iota Antibodies

          Proteintech

          PKC iota Polyclonal Antibody

          11 References
          View all (17) PKC lambda/iota antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PKC iota Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (13)
          PKC iota Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PKC iota Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 13

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PKC iota Antibody (13883-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using PKC Iota antibody (Product # 13883-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PKC iota Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PKC iota Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PKC iota Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PKC iota Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PKC iota Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PKC iota Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PKC iota Antibody in Western Blot (WB)
          PKC iota Antibody in Western Blot (WB)
          PKC iota Antibody in Western Blot (WB)
          PKC iota Antibody in Western Blot (WB)
          PKC iota Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PKC iota Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          PKC iota Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          PKC iota Polyclonal Antibody

          Product Details

          13883-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 3 publications 3 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Chicken, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          PKC iota Fusion Protein Ag4990 (238-587 aa encoded by BC022016)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.3 mg/mL

          Amount

          45 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: SSLGLQDFD LLRVIGRGSY AKVLLVRLKK TDRIYAMKVV KKELVNDDED IDWVQTEKHV FEQASNHPFL VGLHSCFQTE SRLFFVIEYV NGGDLMFHMQ RQRKLPEEHA RFYSAEISLA LNYLHERGII YRDLKLDNVL LDSEGHIKLT DYGMCKEGLR PGDTTSTFCG TPNYIAPEIL RGEDYGFSVD WWALGVLMFE MMAGRSPFDI VGSSDNPDQN TEDYLFQVIL EKQIRIPRSM SVKAASVLKS FLNKDPKERL GCLPQTGFAD IQGHPFFRNV DWDMMEQKQV VPPFKPNISG EFGLDNFDSQ FTNERVQLTP DDDDIVRKID QSEFEGFEYI NPLLMSAEEC V (238-587 aa encoded by BC022016)

          Target Information

          The PKC family of serine/threonine kinases, including PRKCI (PKC iota), is activated intracellularly by signal transduction pathways. In humans, at least 12 different PKC polypeptides have been identified. These isoforms differ in primary structure, tissue distribution, subcellular localization, mode of action in vitro, response to extracellular signals, and substrate specificity. PKC alpha, beta I, beta II and gamma form the conventional family; their activities are Ca2+- and phospholipid-dependent. The PKC family comprises at least eight members, which are differentially expressed and are involved in a wide variety of cellular processes. This protein kinase is calcium-independent and phospholipid-dependent. It is not activated by phorbolesters or diacylglycerol. This kinase can be recruited to vesicle tubular clusters (VTCs) by direct interaction with the small GTPase RAB2, where this kinase phosphorylates glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPD/GAPDH) and plays a role in microtubule dynamics in the early secretory pathway. This kinase is found to be necessary for BCL-ABL-mediated resistance to drug-induced apoptosis and therefore protects leukemia cells against drug-induced apoptosis. There is a single exon pseudogene mapped on chromosome X.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: aPKC-lambda/iota; Atypical protein kinase C-lambda/iota; nPKC-iota; PRKC-lambda/iota; Protein kinase C iota type; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DXS1179E; nPKC-iota; PKCI; PRKCI

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P41743

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5584

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein kinase C activity calcium-independent protein kinase C activity protein binding ATP binding phospholipid binding zinc ion binding kinase activity transferase activity metal ion binding protein serine kinase activity
          Process(es)
          protein phosphorylation protein targeting to membrane cytoskeleton organization actin filament organization positive regulation of neuron projection development vesicle-mediated transport cell migration establishment of cell polarity cellular response to insulin stimulus negative regulation of glial cell apoptotic process establishment of apical/basal cell polarity intracellular signal transduction eye photoreceptor cell development negative regulation of apoptotic process response to peptide hormone negative regulation of neuron apoptotic process establishment or maintenance of epithelial cell apical/basal polarity cell-cell junction organization positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of glucose import secretion Golgi vesicle budding positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity positive regulation of glial cell proliferation membrane organization cellular response to chemical stress response to interleukin-1 protein localization to plasma membrane regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels positive regulation of protein localization to plasma membrane positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline