Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • P-Selectin (CD62P) Antibodies

          Invitrogen

          CD62P (P-Selectin) Monoclonal Antibody (AK-4), eBioscience™

          Advanced Verification
          2 References
          View all (74) P-Selectin (CD62P) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD62P (P-Selectin) Monoclonal Antibody (AK-4), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD62P (P-Selectin) Antibody (14-0628-80) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of P-Selectin was performed using HEL 92.1.7 and Raji cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with P-selectin Mouse Monoclonal Antibody (Product # 14-0628-80) at 5 µg/mL in 0.1% BSA and incubated overnight at 4 degree an... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD62P (P-Selectin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD62P (P-Selectin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62P (P-Selectin) Antibody

          Product Details

          14-0628-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Neutralization (Neu)

          Assay-Dependent
          -

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          AK-4

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_467317

          Product Specific Information

          Description: The AK-4 monoclonal antibody reacts with human CD62P, a 140 kDa transmembrane glycoprotein also known as P-Selectin. Upon activation, CD62P is rapidly transported from its cytoplasmic stores in the Weibel-Palade bodies of endothelial cells or the alpha-granules of platelets to the surface. CD62P initiates the adhesive interaction between endothelial cells and neutrophils and monocytes during the inflammatory reaction and is also involved in the interaction of platelets with monocytes and neutrophils.

          Applications Reported: The AK-4 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, and immunohistochemical staining of frozen tissue sections. AK-4 has also been reported in blocking adhesion of platelets in in vitro assays.

          Applications Tested: This AK-4 antibody has been tested by flow cytometric analysis of resting and thrombin-activated human platelets. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          P-selectin (Selectin P, GMP-140, LECAM3, CD62 antigen-like family member) is a 140 kDa type 1 transmembrane glycoprotein, and is one of the most commonly studied proteins that regulate cell rolling. P-selectin is stored in the Weibel-Palade bodies of endothelial cells, as well as in a-granules of platelets. From there, it can be rapidly brought to the cell surface after exposure to thrombin, histamine, complement 5a, Ca21 ionophores, or adenosine diphosphate. P-selectin protein redistributes to the plasma membrane during platelet activation and degranulation and mediates the interaction of activated endothelial cells or platelets with leukocytes. P-selectin plays an important role in adhesive processes between leucocytes and endothelial cells, and is a calcium dependent receptor that binds to sialylated forms of Lewis blood group carbohydrate antigens found on neutrophils and monocytes. P-selectin is constitutively expressed in inflammation and contributes to atherogenesis, thrombosis and tissue destruction. Clinically, P-selectin is used to distinguish heparin induced thrombocytopenia with and without thrombosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD62 antigen-like family member P; CD62P; FLJ45155; GMP-140; Granule membrane protein 140; granule membrane protein 140kDa; granule membrane protein-140 (GMP-140) precursor; granulocyte membrane protein; LECAM3; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 3; P-selectin; PADGEM; Platelet activation dependent granule-external membrane protein; platelet alpha-granule membrane protein; RP1-86F14.2; selectin P (granule membrane protein 140kDa antigen CD62) isoform SELP_1; selectin P (granule membrane protein 140kDa antigen CD62) isoform SELP_3; selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD62; CD62P; GMP140; GMRP; GRMP; LECAM3; PADGEM; PSEL; SELP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16109

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6403

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding integrin binding calcium ion binding protein binding heparin binding carbohydrate binding sialic acid binding fucose binding glycosphingolipid binding metal ion binding calcium-dependent protein binding oligosaccharide binding
          Process(es)
          positive regulation of leukocyte migration inflammatory response cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion positive regulation of platelet activation calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules response to lipopolysaccharide regulation of integrin activation response to cytokine defense response to Gram-negative bacterium leukocyte migration leukocyte tethering or rolling positive regulation of protein kinase B signaling cell-cell adhesion cell-cell adhesion via plasma-membrane adhesion molecules positive regulation of leukocyte tethering or rolling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline